Learn More
Heidolph™ Cabezales de bomba de un solo canal SP Quick
Código de producto. 10130791 Tienda Heidolph Instruments Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño de los tubos:
1,6 mm (grosor de la pared)
2,5 mm (grosor de la pared)
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de los tubos unitSize
10130791 1,6 mm (grosor de la pared) cada uno
10439882 2,5 mm (grosor de la pared) cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10130791 Proveedor Heidolph™ N.º de proveedor 5271110000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Cambios rápidos y prácticos del tubo
  • Pulsación baja gracias a un sistema de 5 rodillos
  • El cabezal de bomba incluye rodamientos de bolas
  • Rodillos de acero inoxidable
  • Dependiendo de la unidad y los tubos, el caudal varía de 0,38 a 3436 ml/min
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Caudal De 0,38 a 3436 ml/min
Para utilizar con Bombas monocanal; tubos (wt 1,6 mm)
Tamaño de los tubos 1,6 mm (grosor de la pared)
Tipo Cabezal de bomba
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.