Learn More
SP-420, MedChemExpress
Código de producto. 16467208
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16467208 10 mg 10 miligramos
16459737 5 mg 5 miligramos
16423556 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16467208 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY16912
MedChemExpress SP-420 is a desferrithiocin analogue with iron-clearing efficiency with ICE value of 26.7; more potent than desferrithiocin.
SP-420 is a desferrithiocin analogue with iron-clearing efficiency with ICE value of 26.7
Especificaciones
Nombre del producto químico o material SP-420
CAS 911714-45-9
Color Earth Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H21NO6S
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 38 mg/mL (106.92 mM)
SMILES O=C([C@]1(C)N=C(C2=CC=C(OCCOCCOC)C=C2O)SC1)O
Peso molecular (g/mol) 355.41
Formula Weight (peso de la fórmula) 355.41
Porcentaje de pureza 99.68%
Grado Research
Forma física Solid