Learn More
Aceite de soja, MP Biomedicals™
Código de producto. 11407591 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 lb.
Código de producto. Cantidad
11407591 5 lb.
1 options
Código de producto. 11407591 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210468705
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Soybean oil
CAS 8001-22-7
Color Amarillo
Cantidad 5 lb.
Forma física Liquid