Learn More
Soyasapogenol A, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Soyasapogenol A |
| CAS | 508-01-0 |
| Fórmula molecular | C30 H50 O4 |
| Cantidad | 2 mg |
| Sinónimo | Olean-12-ene-3,21,22,23-tetrol','(3β,4β,21β,22β)-, Olean-12-ene-3β,21β,22β,24-tetrol (8CI), Soyasapogenol A (6CI,7CI), (3β,4β,21β,22β)-Olean-12-ene-3,21,22,23-tetrol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C30H50O4/c1-25(2)16-19-18-8-9-21-27(4)12-11-22(32)28(5,17-31)20(27)10-13-30(21,7)29(18,6)15-14-26(19,3)24(34)23(25)33/h8,19-24,31-34H,9-17H2,1-7H3/t19-,20+,21+,22-,23-,24+,26+,27-,28+,29+,30+/m0/s1 |
| SMILES | CC1(C)C[C@H]2C3=CC[C@@H]4[C@@]5(C)CC[C@H](O)[C@](C)(CO)[C@@H]5CC[C@@]4(C)[C@]3(C)CC[C@@]2(C)[C@H](O)[C@@H]1O |
| Nombre IUPAC | (3R,4S,4aR,6aR,6aS,6bR,8aR,9S,10S,12aR,14bS)-9-(hidroximetil)-2,2,4a,6a,6b,9,12a-heptametil-1,3,4,5,6,6a,7,8,8a,10,11,12,13,14b-tetradecahidropiceno-3,4,10-triol |
| Peso molecular (g/mol) | 474.72 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 474.3709 |