Learn More
Soy PC, TRC
Código de producto. 30417482
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30417482 1 g -
30409691 10 g -
30414334 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30417482 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS6778051G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 97281-47-5
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-alpha-Phosphatidylcholine
Fórmula molecular C42 H82 N O7 P
Cantidad 1 g
Sinónimo Phosphatidylcholine from soy
Fórmula InChI InChI=1S/C43H82NO7P/c1-7-9-11-13-15-17-19-21-22-24-26-28-30-32-34-36-43(46)51-41(40-50-52(6,47)49-38-37-44(3,4)5)39-48-42(45)35-33-31-29-27-25-23-20-18-16-14-12-10-8-2/h15,17,21-22,41H,6-14,16,18-20,23-40H2,1-5H3/b17-15-,22-21-
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COP(=C)([O-])OCC[N+](C)(C)C)OC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC
Nombre IUPAC 2-[[3-hexadecanoiloxi-2-[(9Z,12Z)-octadeca-9,12-dienoil]oxi-propoxi]-metileno-oxido-$l^{5}-fosfanil]oxietil-trimetil-amonio
Peso molecular (g/mol) 756.09
Formula Weight (peso de la fórmula) 755.5829