Learn More
Soy PC, TRC
Código de producto. 30409691
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30409691 10 g -
30417482 1 g -
30414334 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30409691 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS67780510G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 97281-47-5
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phosphatidylcholine (soy)
Fórmula molecular C44H80NO8P
Cantidad 10 g
Sinónimo L-alpha-phosphatidylcholine (95%) (Soy), Soya Phosphatidylcholines, PL 90G, Soybean Phosphatidylcholines, Phospholipon 90G, Phospholipon 90NG
Fórmula InChI InChI=1S/C44H80NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-43(46)50-40-42(41-52-54(48,49)51-39-38-45(3,4)5)53-44(47)37-35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h14-17,20-23,42H,6-13,18-19,24-41H2,1-5H3/b16-14-,17-15-,22-20-,23-21-/t42-/m1/s1
SMILES [O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)=O
Nombre IUPAC (R)-2,3-bis(((9Z,12Z)-octadeca-9,12-dienoil)oxi)propil (2-(trimetilamonio)etilofosfato
Peso molecular (g/mol) 782.08
Formula Weight (peso de la fórmula) 781.56