Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Extractores Soxhlet con condensador Allihn
Código de producto. 10346121
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
Tubos de politetrafluoroetileno (DURAN)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Material Tamaño de la unidad
10346121 Tubos de politetrafluoroetileno (DURAN) cada uno
1 options
Código de producto. 10346121 Proveedor Lenz Laborglasintrumente™ N.º de proveedor 05365049
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    312.00€
    262.07€ / paquete de 1
    Ahorro 49.93€
    16% Descuento
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Para la extracción de sólidos con disolventes
  • El disolvente se recircula continuamente y se destila de la muestra extraída antes de
    entrar en contacto con el sólido de nuevo
  • El extracto se concentra en el matraz de destilación
  • El método permite una separación efectiva con cantidades relativamente pequeñas de extracción de disolventes
  • Los aparatos completos (todos hechos de tubos DURAN™) consisten en:
    • Extractor de diseño compacto y robusto, con conexión de matraz NS 29/32
    • Condensador Allihn con rosca GL 14
    • Matraz de fondo redondo
Especificaciones
Material Tubos de politetrafluoroetileno (DURAN)
Incluye Extractor de 250 ml, condensador Allihn (NS 45/40) y matraz de fondo redondo de 500 ml