Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Cabezal de extractor Soxhlet
Código de producto. 10284191
Cambiar vista
Click to view available options
Junta cónica estándar superior:
NS 45/40
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Junta cónica estándar superior Tamaño de la unidad
10284191 NS 45/40 cada uno
1 options
Código de producto. 10284191 Proveedor Lenz Laborglasintrumente™ N.º de proveedor 05400143
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    206.00€
    134.02€ / paquete de 1
    Ahorro 71.98€
    34% Descuento
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Cabezales de extractor según Soxhlet
  • Cabezales de extractor conforme a DIN 12602 y además de DIN estándar
  • Con cono NS 29/32
  • Incluye llave de paso NS de vidrio
  • Fabricados con tubos DURAN™
Especificaciones
Capacidad (métrico) 150 mL
Material Tubos de politetrafluoroetileno (DURAN)
Incluye Llave de paso NS de vidrio
Junta cónica estándar NS 45/40
Junta cónica estándar superior NS 45/40