Learn More
Sotuletinib, MedChemExpress
Descripción
Sotuletinib (BLZ945) is a potent, selective and brain-penetrant CSF-1R (c-Fms) inhibitor with an IC50 of 1 nM, showing more than 1,000-fold selectivity against its closest receptor tyrosine kinase homologs.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sotuletinib |
| CAS | 953769-46-5 |
| Color | Light Brown |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C20H22N4O3S |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | BLZ945 |
| Información de solubilidad | DMSO : 83.33 mg/mL (209.12 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(C1=NC=CC(OC2=CC=C3N=C(N[C@H]4[C@H](O)CCCC4)SC3=C2)=C1)NC |
| Peso molecular (g/mol) | 398.48 |
| Mostrar más |