Learn More
Sotrastaurin, MedChemExpress
Código de producto. 16486567
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16486567 5 mg 5 miligramos
16460217 50 mg 50 miligramos
16433848 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16486567 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10343
MedChemExpress Sotrastaurin (AEB071) is a potent and orally-active pan-PKC inhibitor, with Kis of 0.22 nM, 0.64 nM, 0.95 nM, 1.8 nM, 2.1 nM and 3.2 nM for PKCθ, PKCβ, PKCα, PKCη, PKCδ and PKCε, respectively.
Sotrastaurin (AEB071) is a potent and orally-active pan-PKC inhibitor, with Kis of 0.22 nM, 0.64 nM, 0.95 nM, 1.8 nM, 2.1 nM and 3.2 nM for PKCθ, PKCβ, PKCα, PKCη, PKCδ and PKCε, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sotrastaurin
CAS 425637-18-9
Color Red
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H22N6O2
Cantidad 5 mg
Sinónimo AEB071
Información de solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (114.03 mM)
SMILES O=C(C(C1=C2C=CC=CC2=NC(N3CCN(C)CC3)=N1)=C4C5=CNC6=C5C=CC=C6)NC4=O
Peso molecular (g/mol) 438.48
Formula Weight (peso de la fórmula) 438.48
Porcentaje de pureza 99.89%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation