Learn More
Sotalol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sotalol |
| CAS | 3930-20-9 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C12 H20 N2 O3 S |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Methanesulfonamide','N-[4-[1-hydroxy-2-[(1-methylethyl)amino]ethyl]phenyl]-, Methanesulfonanilide','4'-[1-hydroxy-2-(isopropylamino)ethyl]- (8CI), N-[4-[1-Hydroxy-2-[(1-methylethyl)amino]ethyl]phenyl]methanesulfonamide, (±)-Sotalol, 4'-[1-Hydroxy-2-(isopropylamino)ethyl]methanesulfonanilide, Beta-Cardone, DL-4-(2-Isopropylamino-1-hydroxyethyl)methanesulfonanilide, DL-Sotalol, Sotalol, dl-Sotalol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H20N2O3S/c1-9(2)13-8-12(15)10-4-6-11(7-5-10)14-18(3,16)17/h4-7,9,12-15H,8H2,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)NCC(O)c1ccc(NS(=O)(=O)C)cc1 |
| Nombre IUPAC | N-[4-[1-hidroxi-2-(propan-2-ilamino)etil]fenil]metanosulfonamida |
| Peso molecular (g/mol) | 272.36 |
| Mostrar más |