Learn More
Thermo Scientific™ Centrífugas Sorvall X4 y X4R Pro
Código de producto. 16390718
Cambiar vista
Click to view available options
Refrigerado:
No
Sí
Tensión:
208/240 V
220/240 V
Modelo:
Certificado IVD
Solo para uso general
Tamaño de la unidad:
1 unidad
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Refrigerado Tensión Modelo Tamaño de la unidad
16390718 No 208/240 V Certificado IVD 1 unidad
16340728 Sí 220/240 V Certificado IVD 1 unidad
16300748 No 208/240 V Solo para uso general 1 unidad
16350748 Sí 220/240 V Solo para uso general 1 unidad
16310758 Sí 220/240 V Certificado IVD 1 unidad
16390758 Sí 220/240 V Solo para uso general 1 unidad
16300768 No 208/240 V Solo para uso general 1 unidad
16320778 Sí 220/240 V Solo para uso general 1 unidad
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: This product is under eco-contribution tax.
Product Code. 16390718 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 75009505
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: This product is under eco-contribution tax.
Alta relación tamaño-capacidad con una pantalla táctil de la serie Pro para un procesamiento y una programación más rápidos, ideal para aplicaciones multiuso que requieren más opciones de rotor, velocidades y capacidad de programación.
Las centrífugas Thermo Scientific™ Sorvall™ X4 y X4R de uso general Pro ofrecen un alto rendimiento y versatilidad con una interfaz de usuario de pantalla táctil a todo color fácil de usar. Las centrífugas facilitan la programación para obtener resultados rápidos y permiten un fácil acceso y seguimiento de todos los ciclos, la vida útil del rotor y el estado de la centrífuga. Con una capacidad de hasta 4 L, permiten centrifugar 196 tubos de sangre, 40 tubos cónicos de 50 ml y 96 tubos cónicos de 15 ml. La máxima versatilidad se logra con 18 rotores disponibles para elegir y Thermo Scientific™ Auto-Lock™ Rotor Exchange para cambiar rápidamente entre aplicaciones.
Disponible para comprar individualmente o en cómodos paquetes basados en aplicaciones.
Los paquetes de cultivo celular incluyen la centrífuga, el rotor, las tapas de biocontención ClickSeal y un juego de cuatro adaptadores para tubos cónicos de 15 ml y 50 ml.
Los paquetes de tubos para sangre incluyen la centrífuga, el rotor, las tapas de biocontención ClickSeal y un juego de cuatro adaptadores para tubos cónicos de 5 ml y 9 ml.
Funcionamiento y diseño sencillos
  • Pantalla táctil intuitiva a todo color que permite programar de forma rápida y monitorizar el estado de la centrífuga; capacidad para almacenar hasta 100 programas
  • El diseño industrial moderno fomenta la mejora continua de la ergonomía de carga del rotor, la seguridad del usuario y las certificaciones necesarias
  • La información pormenorizada sobre el funcionamiento, que incluye la presentación de los parámetros ajustados y reales, maximiza el rendimiento de los ciclos y la exactitud de la temperatura con el fin de proteger mejor las muestras
  • La velocidad, el tiempo y la temperatura pueden ajustarse con facilidad, incluso durante los ciclos, gracias al práctico teclado que permite introducir directamente los valores
  • Innovadora tecnología de cierre con tapa que facilita el cierre y bloqueo de la tapa de la centrífuga con un solo dedo, incluso en mesas altas
  • El sistema de gestión de temperatura doble muestra la temperatura del aire de la cámara y la temperatura de las muestras, lo que garantiza el control exacto de la temperatura de las muestras durante el ciclo
Sistema de rotores Thermo Scientific™ Auto-Lock™ III
  • Sistema de bloqueo de seguridad que permite instalar e intercambiar rotores con solo pulsar un botón
  • Ahorra tiempo al cambiar de una aplicación a otra
  • Fácil acceso a la cámara para agilizar la limpieza y conseguir un entorno de trabajo más sano prolongando la vida útil de la unidad
Sistema de sellado de cubiletes Thermo Scientific™ ClickSeal™
  • Solución de biocontención que sella con un clic; elimina las tapas de rosca y las abrazaderas complicadas
  • Apertura y cierre con una mano que no daña los guantes
  • Certificado por CAMR™ (Porton Down, Reino Unido)
Tecnología Thermo Scientific™ SMARTSpin™
  • El avanzado sistema de gestión de rotores optimiza la aceleración, el frenado y el desequilibrio residual de la carga de cada opción de rotor y cestillo.
  • Optimiza la seguridad y mejora las separaciones
Diseño que ahorra espacio
  • El tamaño compacto ahorra espacio en aplicaciones de sobremesa o de suelo
  • La altura ergonómica y el diseño curvado facilitan el manejo de las muestras y la limpieza de la unidad
Energéticamente eficiente
  • El diseño ahorra hasta el 40 % de energía en protocolos estándar del sector, como las separaciones de componentes de la sangre y el procesamiento de tubos cónicos
  • El arranque y la parada del compresor de centrífuga programables pueden ahorrar tiempo y energía
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certificaciones/conformidad EN/UL/IEC 61010-1EN/UL/IEC 61010-2EN/UL/IEC 61326-1EN/UL/IEC 61326-2FCC parte 15
Tipo de controlador Microprocesador
Capacidad 4 tubos de recogida de sangre de 1000 ml, 196 tubos de recogida de sangre de 5/7 ml, 96 tubos cónicos de 15 ml, 40 tubos cónicos de 50 ml, 4 x 6 microplacas con rotor TX-1000
RCF máx. 25 830 xg de ángulo fijo (con rotor de 30 x 2ml); 7197 xg con oscilación hacia fuera (con rotor H-Flex HS4)
Línea de productos Sorvall
Refrigerado No
Sistema de accionamiento Inducción de perfil bajo sin escobillas de accionamiento directo
Para utilizar con (equipo) Adquisición del rotor Thermo Scientific y de los accesorios necesarios para el funcionamiento
Incluye Manual del usuario impreso en inglés, memoria USB con el manual del usuario en 28 idiomas, aceite resistente a la corrosión (70009824), cable de alimentación según la tensión correspondiente del país, declaración de conformidad
Material Parte delantera, superior, laterales: Plástico PC-ABS pintado con laca 2K a base de PUR; carcasa metálica: acero laminado en frío con pintura en polvo; recipiente de la centrífuga: acero inoxidable; pies de la centrífuga: caucho
Memoria Almacena hasta 100 eventos y programas
Modelo Certificado IVD
Nivel de ruido Rotor de < 64 dB(A) F15-8x50c; 14 500 rpm
Perfil (aceleración/frenado) Opciones de 9 perfiles de aceleración/10 de desaceleración
Memoria para programas Hasta 100 programas, incluida la programación de varios pasos a través de la pantalla táctil; incluidas las opciones de pulsos de programación
Rotor 18 opciones de rotor disponibles, el rotor se vende por separado
Rotor incluido No
Tiempo de actividad Máx. 99 h, 59 min, 59 s; también con pulso continuo y personalizable
Estándares ISO 14971, ISO 13485, ISO 9001
Temporizador Opción de contar hacia adelante o hacia atrás y configurar 'Al inicio' o 'A la velocidad'
Ventilado/a Sí
Garantía Limitada de 5 años
Dimensiones exteriores (L × An × Al) 690 x 566 x 362 mm
Longitud (imperial) exterior 27,2 in
Longitud (métrico) exterior 690 mm
Anchura exterior (imperial) 22,3 in
Anchura exterior (métrico) 566 mm
Altura exterior (imperial) 14,2 in
Altura con la tapa exterior abierta (imperial) 33,9 in
Altura exterior (métrico) 362 mm
Altura con la tapa exterior abierta (métrico) 861 mm
Fondo (imperial) 27,2 in
Fondo (métrico) 690 mm
Peso neto 89 kg
Requisitos eléctricos 208/240V/50/60 Hz
Tensión 208/240 V
Vataje 1600 w
Frecuencia 50/60 Hz
Uso en laboratorio/sala limpia Compatibilidad con salas blancas Clase ISO 7 según DIN EN ISO 14644-1
Tipo de producto Centrífuga de sobremesa
Tipo de pantalla Interfaz de pantalla táctil a todo color