Learn More
Thermo Scientific™ Serie de centrífugas Sorvall ST4 Plus
Descripción
Las centrífugas de la serie ST4/ST4R Plus vienen de serie con un teclado fácil de usar y una pantalla LCD de alto contraste. Esta unidad versátil y de alta capacidad ofrece un rendimiento constante y es ideal para aplicaciones de rutina. Cambie de forma rápida y segura entre 13 opciones de rotor únicas con el cambio de rotor Auto-Lock sin herramientas. Disponible para comprar individualmente o en cómodos paquetes basados en aplicaciones.
Los paquetes de cultivo celular incluyen la centrífuga, el rotor, las tapas de biocontención ClickSeal y un juego de cuatro adaptadores para tubos cónicos de 15 ml y 50 ml.
Los paquetes de tubos para sangre incluyen la centrífuga, el rotor, las tapas de biocontención ClickSeal y un juego de cuatro adaptadores para tubos cónicos de 5 ml y 9 ml.
Easy to Use:
- Intuitive controls simplify operation and provide detailed information on a wide range of operating parameters and processing status for optimal performance.
- Modern industrial design supports continuous improvement in rotor loading ergonomics, user safety and current needed certifications
- Motorized lid latch enables one finger downward motion for easiest closing and locking of centrifuge lid, even on tall benches.
Thermo Scientific™ Auto-Lock™ III Rotor System:
- Secure locking system allows easy push-button installation and exchange of rotors.
- System saves time when switching between applications.
- Easy access to rotor chamber offers quick cleaning, a healthier working environment and longer unit life.
Thermo Scientific™ ClickSeal™ Bucket Sealing System:
- Biocontainment solution seals with a snap; eliminates screw caps and complicated clips.
- System has glove-friendly, one-handed open/close capability.
- System is certified by CAMR™ in Porton Down, UK.
Thermo Scientific™ SMARTSpin™ Technology:
- Advanced rotor management system maximizes acceleration, braking and residual load imbalance for each rotor and bucket option:
- Technology optimizes safety and improves separations.
Space-Saving Design:
- Compact dimensions optimize work area and ergonomic height and curved design ensure easy sample loading and unloading and easy cleaning.
Energy Efficient:
- System offers up to 40% energy consumption savings on industry standard protocols, such as standard blood separation or conical tubes processing.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | EN/UL/IEC 61010-1EN/UL/IEC 61010-2EN/UL/IEC 61326-1EN/UL/IEC 61326-2FCC parte 15 |
| Tipo de controlador | Microprocesador |
| Capacidad | 196 x 5/7 mL Blood Tubes, 148 x 9/10 mL Blood Tubes, 96 x 15 mL Conical Tubes, 40 x 50 mL Conical Tubes, 6 Microplates, 4 x 1000 mL BioBottles (with TX-1000 rotors) |
| RCF máx. | 25,830 x g Fixed Angle (with 30 x 2 mL Rotor), 5,590 x g Swing-Out (with BIOShield 1000A Rotor) |
| Línea de productos | Sorvall |
| Refrigerado | Sí, sin CFC, pre-temp disponible |
| Sistema de accionamiento | Direct, Brushless Induction Low Profile |
| Para utilizar con (equipo) | Adquisición del rotor Thermo Scientific y de los accesorios necesarios para el funcionamiento |
| Incluye | La centrífuga incluye lo siguiente en el embalaje: manual de usuario en inglés impreso, dispositivo USB con el manual de usuario en 28 idiomas, aceite resistente a la corrosión (70009824), cable de alimentación para la tensión de alimentación del país correspondiente y declaración de conformidad |
| Material | Front, top and sides are out of plastic(PC-ABS) painted with 2K lacquer(PUR based), metal housing is out of cold rolled steel with powder paint(structured), centrifuge bowl is corrosion-resistant high thermal conductivity(STAINLESS STEEL 1.4301 COLD ROLLED). The unit feet are out of rubber. |
| Mostrar más |