Learn More
Thermo Scientific™ Serie de centrífugas Sorvall ST4 Plus
Código de producto. 16310748
Cambiar vista
Click to view available options
Tensión:
120 V
208/240 V
220/240 V
Rotor incluido:
No
Sí
Modelo:
Paquete de tubos para recogida de muestras de sangre Sorvall ST4R Plus-MD TX-1000
Paquete de tubos para recogida de muestras de sangre Sorvall ST4R Plus-MD TX-750
Paquete para cultivo celular Sorvall ST4 Plus TX-1000
Paquete para cultivo celular Sorvall ST4R Plus TX-1000
Paquete para cultivo celular Sorvall ST4R Plus TX-750
Sorvall ST4 Plus
Sorvall ST4 Plus-MD
Sorvall ST4R Plus
Sorvall ST4R Plus-MD
Tamaño de la unidad:
1 unidad
cada uno
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tensión Rotor incluido Modelo Tamaño de la unidad
16310748 208/240 V No Sorvall ST4 Plus 1 unidad
16300728 208/240 V No Sorvall ST4 Plus-MD 1 unidad
16360728 220/240 V No Sorvall ST4R Plus-MD 1 unidad
18892664 120 V No Sorvall ST4R Plus-MD cada uno
16360748 220/240 V No Sorvall ST4R Plus 1 unidad
16330758 220/240 V Sí Paquete de tubos para recogida de muestras de sangre Sorvall ST4R Plus-MD TX-1000 1 unidad
16310768 220/240 V Sí Paquete para cultivo celular Sorvall ST4R Plus TX-1000 1 unidad
16320768 208/240 V Sí Paquete para cultivo celular Sorvall ST4 Plus TX-1000 1 unidad
16380768 220/240 V Sí Paquete de tubos para recogida de muestras de sangre Sorvall ST4R Plus-MD TX-750 1 unidad
16330778 220/240 V Sí Paquete para cultivo celular Sorvall ST4R Plus TX-750 1 unidad
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Código de producto. 16310748 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 75009909
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Procesamiento más rápido de más muestras con una alta relación tamaño-capacidad y una sencilla interfaz de programación, además de la flexibilidad para procesar la mayoría de los tubos y frascos en una única centrífuga.
Las centrífugas de la serie ST4/ST4R Plus vienen de serie con un teclado fácil de usar y una pantalla LCD de alto contraste. Esta unidad versátil y de alta capacidad ofrece un rendimiento constante y es ideal para aplicaciones de rutina. Cambie de forma rápida y segura entre 13 opciones de rotor únicas con el cambio de rotor Auto-Lock sin herramientas. Disponible para comprar individualmente o en cómodos paquetes basados en aplicaciones.
Los paquetes de cultivo celular incluyen la centrífuga, el rotor, las tapas de biocontención ClickSeal y un juego de cuatro adaptadores para tubos cónicos de 15 ml y 50 ml.
Los paquetes de tubos para sangre incluyen la centrífuga, el rotor, las tapas de biocontención ClickSeal y un juego de cuatro adaptadores para tubos cónicos de 5 ml y 9 ml.
Facilidad de uso:
  • Controles intuitivos que simplifican el uso con información detallada sobre una amplia variedad de parámetros de funcionamiento y estados de procesamiento para lograr un rendimiento óptimo.
  • El diseño industrial moderno fomenta la mejora continua de la ergonomía de carga del rotor, la seguridad del usuario y las certificaciones necesarias
  • Cierre de tapa motorizado que facilita el cierre y bloqueo de la tapa de la centrífuga con un solo dedo, incluso en mesas altas.
Sistema de rotores Thermo Scientific™ Auto-Lock™ III:
  • Sistema de bloqueo de seguridad que permite instalar e intercambiar rotores con solo pulsar un botón.
  • El sistema permite ahorrar tiempo al cambiar de una aplicación a otra.
  • Fácil acceso a la cámara del rotor para agilizar la limpieza y conseguir un entorno de trabajo más saludable y una vida útil de la unidad más prolongada.
Sistema de sellado de cubiletes Thermo Scientific™ ClickSeal™:
  • Solución de biocontención que sella con un clic y elimina las tapas de rosca y las pinzas complicadas.
  • Sistema de apertura y cierre con una mano que no daña los guantes.
  • Sistema con certificación de CAMR™, Porton Down, Reino Unido.
Tecnología Thermo Scientific™ SMARTSpin™:
  • El avanzado sistema de gestión de rotores optimiza la aceleración, el frenado y el desequilibrio residual de la carga de cada opción de rotor y cestillo.
  • Esta tecnología optimiza la seguridad y mejora las separaciones
Diseño para ahorrar espacio:
  • Las compactas dimensiones optimizan el área de trabajo y la altura ergonómica y el diseño curvado facilitan la colocación y retirada de las muestras y la limpieza de la unidad.
Bajo consumo energético:
  • El sistema ofrece hasta un 40 % de ahorro en el consumo energético según los protocolos estándar del sector, como la separación estándar de los componentes de la sangre o el procesamiento de tubos cónicos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad EN/UL/IEC 61010-1EN/UL/IEC 61010-2EN/UL/IEC 61326-1EN/UL/IEC 61326-2FCC parte 15
Tipo de controlador Microprocesador
Capacidad 196 tubos de recogida de sangre de 5/7 ml, 148 tubos de recogida de sangre de 9/10 ml, 96 tubos cónicos de 15 ml, 40 tubos cónicos de 50 ml, 6 microplacas, 4 biofrascos de 1000 ml (con rotores TX-1000)
RCF máx. 25 830 x g de ángulo fijo (con rotor de 30 x 2 ml), 5.590 x g de oscilación (con rotor BIOShield de 1000 A)
Línea de productos Sorvall
Refrigerado No
Sistema de accionamiento Inducción de perfil bajo sin escobillas de accionamiento directo
Para utilizar con (equipo) Adquisición del rotor Thermo Scientific y de los accesorios necesarios para el funcionamiento
Incluye La centrífuga incluye lo siguiente en el embalaje: manual de usuario en inglés impreso, dispositivo USB con el manual de usuario en 28 idiomas, aceite resistente a la corrosión (70009824), cable de alimentación para la tensión de alimentación del país correspondiente y declaración de conformidad
Material La parte delantera, la parte superior y los laterales son de plástico (PC-ABS) pintado con laca 2K (base de PUR), la carcasa metálica es de acero laminado en frío con pintura en polvo (estructurado), el recipiente de la centrífuga es resistente a la corrosión de alta conductividad térmica (ACERO INOXIDABLE 1.4301 LAMINADO EN FRÍO). Las patas de la unidad no tienen caucho.
Modelo Sorvall ST4 Plus
Nivel de ruido Rotor de < 64 dB(A) F15-8x50c; 14 500 rpm
Perfil (aceleración/frenado) Opciones de 9 perfiles de aceleración/10 de desaceleración
Memoria para programas Hasta 6 programas a través de los botones de la interfaz de usuario LCD
Rotor 13 opciones de rotor disponibles, el rotor se vende por separado
Rotor incluido No
Tiempo de actividad Hasta 9 h 59 min
Estándares ISO 14971, ISO 13485, ISO 9001
Temporizador Opción para contar hacia delante o hacia atrás
Garantía Limitada de 5 años
Dimensiones exteriores (L × An × Al) 690 x 566 x 362 mm
Longitud (imperial) exterior 27,2 in
Longitud (métrico) exterior 690 mm
Anchura exterior (imperial) 22,3 in
Anchura exterior (métrico) 566 mm
Altura exterior (imperial) 14,2 in
Altura con la tapa exterior abierta (imperial) 33,9 in
Altura exterior (métrico) 362 mm
Altura con la tapa exterior abierta (métrico) 861 mm
Fondo (imperial) 27,2 in
Fondo (métrico) 690 mm
Peso neto 89 kg
Requisitos eléctricos 208/240V/50/60 Hz
Tensión 208/240 V
Vataje 1600 w
Frecuencia 50/60 Hz
Tipo de producto Centrífuga de sobremesa
Tipo de pantalla Interfaz de usuario de botones LCD brillante