Learn More
Thermo Scientific™ Centrífuga pequeña de sobremesa Sorvall™ ST 8
Código de producto. p-6020008
Change view
Click to view available options
Requisitos eléctricos:
230 V, 50/60Hz
Refrigerado:
No
Sí
Descripción:
Centrífuga pequeña de sobremesa Sorvall ST 8
Centrífuga pequeña de sobremesa Sorvall ST 8R
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Requisitos eléctricos Refrigerado Descripción unitSize
15135233 230 V, 50/60Hz No Centrífuga pequeña de sobremesa Sorvall ST 8 cada uno
15290436 230 V, 50/60Hz Sí Centrífuga pequeña de sobremesa Sorvall ST 8R 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Código de producto. 15135233 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 75007201
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Satisfaga las necesidades de espacio, clínicas y de investigación con la centrífuga pequeña de sobremesa Thermo Scientific™ Sorvall™ ST 8, compacta e innovadora.
Satisfaga las necesidades clínicas y de protocolo de investigación con la serie de centrífugas Thermo Scientific™ Sorvall™ ST 8, disponibles en modelos ventilados y refrigerados. También está disponible una versión refrigerada de suelo (Sorvall ST 8 FR). Estas centrífugas proporcionan una capacidad excepcional en un diseño compacto con una interfaz sencilla y elegante, y la flexibilidad para adaptarse a numerosas aplicaciones.
Características principales:
  • El intercambio del rotor Thermo Scientific™ Auto-Lock™ seguro y de activación mediante la pulsación de un botón en menos de tres segundos ofrece una instalación y extracción del rotor sin errores y un acceso a la cámara transparente para facilitar la limpieza.
  • Opciones de sellado de biocontención, incluidas tapas ClickSeal™ certificadas† para facilitar la manipulación con una sola mano, incluso con guantes.
  • La centrífuga está fabricada con materiales de calidad que proporcionan una alta resistencia química y una fuerza excepcional para una gran durabilidad y fiabilidad.
Ventajas:
  • Funcionamiento silencioso (inferior a 61 dBA) que permite un entorno seguro y tranquilo.
  • Funcionamiento con una sola pulsación gracias a protocolos prealmacenados y protección mediante contraseña disponible.
  • Pantalla retroiluminada de alta visibilidad que permite leer claramente los parámetros desde el otro lado del laboratorio.
  • La centrífuga permite el uso de detergentes y guantes.
  • Instrucciones en varios idiomas (inglés, holandés, francés, alemán, italiano, ruso y español) acerca de la programación, condiciones de funcionamiento, alertas y mensajes de servicio técnico.
  • La centrífuga cumple las normas clínicas y de seguridad más recientes, como UL, CE e IVD‡.
Aplicaciones clínicas:
  • Centrifuga hasta 24 tubos para recogida de muestras de sangre de 5/7 ml en cada ciclo, con una configuración de cestillo basculante.
  • Ofrece opciones de programación ampliadas que incluyen protección mediante contraseña.
  • Simplifica la limpieza con el intercambio del rotor Auto-Lock.
  • Cumple las más recientes normas clínicas y de seguridad
Aplicaciones de investigación:
  • Rotor de cestillo basculante con capacidad para 8 tubos de 50 ml, cuatro microplacas o 30 columnas de filtración para satisfacer las necesidades de investigación.
  • Intercambio del rotor Auto-Lock para la flexibilidad de aplicaciones: desde tubos de 50 ml a microplacas y microtubos fácilmente
†Biocontención certificada por los servicios de microbiología del Public Health Laboratory Service de Porton Down (Reino Unido)
‡ Conforme a IVD en lo que respecta a la directiva 98/79/CE, si se usa con el rotor para hematocrito y sus accesorios
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 4 x 145 ml (TX-150), 6 x 50 ml (HIGHConic III)
Vel. máx 4500 rpm (rotor TX-150), 16 000 rpm (rotor MicroClick 24 x 2)
RCF máx. 3260 x g (rotor TX-150); 24 328 x g (rotor MicroClick 24 x 2)
Refrigerado No
Altura exterior (imperial) 12,2 in
Altura exterior (métrico) 31 cm
Longitud (imperial) exterior 18,9 in
Longitud (métrico) exterior 48 cm
Nivel de ruido < 58 dB(A) (con rotor TX-150); < 61 dB(A) (con rotor MicroClick 24 x 2)
Características de seguridad Sistema de intercambio de rotores Auto-Lock, sistema de detección de desequilibrio SMARTspin, tapas de biocontención ClickSeal certificadas
Anchura exterior (imperial) 14,6 in
Anchura exterior (métrico) 37 cm
Vataje 310 w
Certificaciones/conformidad IEC 61010-1, IEC 61010-2-020, IEC 61010-2-101, EN 61326-1; listado por UL/con marcado CE/conforme a IVD/biocontención certificada por Public Health England, Porton Down (Reino Unido)
Incluye Centrífuga ST 8. (Los rotores y cangilones se venden por separado).
Descripción Centrífuga pequeña de sobremesa Sorvall ST 8
Requisitos eléctricos 230 V, 50/60Hz
Tipo de controlador Microprocesador
Rotor incluido No
Dimensiones (Al x An x F) 31 x 37 x 48 cm (12,2 x 14,6 x 18,9 pulg)
Sistema de accionamiento Inducción sin escobillas de accionamiento directo
Memoria para programas 4 protocolos mediante clave de acceso directo, con opción de asignación de nombre y protección con contraseña disponible
Tiempo de actividad 99 h 59 min, continuo
Línea de productos Sorvall
Altura con la tapa exterior abierta (imperial) 26,8 in
Perfil (aceleración/frenado) 2 (estándar y suave)
Frecuencia 50/60 Hz
Altura con la tapa exterior abierta (métrico) 67 cm
Rotor TX-150
Tensión 230 V
Mostrar más Mostrar menos
NOTA: Los rotores y los cestillos se deben adquirir por separado.