Learn More
Thermo Scientific™ Centrífuga pequeña de sobremesa Sorvall™ ST 8
Código de producto. 15290436
Cambiar vista
Click to view available options
Requisitos eléctricos:
230 V, 50/60Hz
Refrigerado:
No
Sí
Descripción:
Centrífuga pequeña de sobremesa Sorvall ST 8
Centrífuga pequeña de sobremesa Sorvall ST 8R
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Requisitos eléctricos Refrigerado Descripción Tamaño de la unidad
15290436 230 V, 50/60Hz Sí Centrífuga pequeña de sobremesa Sorvall ST 8R 1 PCS
15135233 230 V, 50/60Hz No Centrífuga pequeña de sobremesa Sorvall ST 8 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15290436 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 75007204
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Satisfaga las necesidades de espacio, clínicas y de investigación con la centrífuga pequeña de sobremesa Thermo Scientific™ Sorvall™ ST 8, compacta e innovadora.
Satisfaga las necesidades clínicas y de protocolo de investigación con la serie de centrífugas Thermo Scientific™ Sorvall™ ST 8, disponibles en modelos ventilados y refrigerados. También está disponible una versión refrigerada de suelo (Sorvall ST 8 FR). Estas centrífugas proporcionan una capacidad excepcional en un diseño compacto con una interfaz sencilla y elegante, y la flexibilidad para adaptarse a numerosas aplicaciones.
Tecnologías innovadoras:
  • El intercambio del rotor Thermo Scientific™ Auto-Lock™ seguro y de activación mediante la pulsación de un botón en tan solo tres segundos ofrece una instalación y extracción del rotor sin errores y un acceso a la cámara libre de obstáculos para facilitar la limpieza.
  • Las opciones de sellado de biocontención, como las tapas Thermo Scientific™ ClickSeal™ certificadas†, facilitan la manipulación con una sola mano, incluso con guantes.
    • Capacidad basculante ampliada para hasta 8 tubos cónicos de 50 ml, 24 tubos para recogida de muestras de sangre de 5/7 ml, microplacas y microtubos, todo ello en una centrífuga de gran versatilidad. 
    • Flexibilidad de ángulo fijo para centrifugar tubos cónicos de 50 ml a más de 12.000 x g o una amplia gama de microtubos a velocidades de hasta 30.279 x g.
Funcionamiento sencillo:
  • Bajos niveles de ruido, de tan solo 52 dBA con un rendimiento a 17.850 rpm/30.279 x g (con centrífuga Sorvall ST 8R), para garantizar la tranquilidad del laboratorio. 
  • Funcionamiento con tan solo pulsar un botón gracias a los protocolos preestablecidos.
  • Pantalla retroiluminada de alta visibilidad que permite leer claramente los parámetros desde el otro lado del laboratorio.
  • Interfaz de usuario que permite el uso con guantes y detergente.
  • Instrucciones en varios idiomas (inglés, holandés, francés, alemán, italiano, ruso y español) acerca de la programación, condiciones de funcionamiento, alertas y mensajes de servicio técnico.
  • La centrífuga cumple las normas clínicas y de seguridad más recientes, como UL, CE e IVD.
Aplicaciones clínicas:
  • Centrifuga hasta 24 tubos para recogida de muestras de sangre de 5/7 ml en cada ciclo, con una configuración de cestillo basculante.
  • Cumple las más recientes normas clínicas y de seguridad
Aplicaciones de investigación:
  • Rotor de cestillo basculante con capacidad para 8 tubos de 50 ml, cuatro microplacas o 30 columnas de filtración para satisfacer las necesidades de investigación.
  • Intercambio del rotor Auto-Lock para garantizar la flexibilidad de las aplicaciones (procese tubos de 50 ml o microplacas y microtubos fácilmente).
†Biocontención certificada por Public Health England, Porton Down, Reino Unido.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 4 x 145 ml (TX-150), 6 x 50 ml (HIGHConic III)
Vel. máx 4500 rpm (rotor TX-150), 17 850 rpm (rotor MicroClick 24 x 2)
RCF máx. 3260 x g (rotor TX-150); 30,279 x g (rotor MicroClick 24 x 2)
Refrigerado Sí
Altura exterior (imperial) 12,6 in
Altura exterior (métrico) 32 cm
Longitud (imperial) exterior 26,4 in
Longitud (métrico) exterior 67 cm
Nivel de ruido < 52 dB(A) (con rotor MicroClick 24 x 2); < 56 dB(A) con todos los rotores
Características de seguridad Sistema de intercambio de rotores Auto-Lock, sistema de detección de desequilibrio SMARTspin, tapas de biocontención ClickSeal certificadas
Anchura exterior (imperial) 18,1 in
Anchura exterior (métrico) 46 cm
Vataje 750 w
Certificaciones/conformidad IEC 61010-1, IEC 61010-2-020, IEC 61010-2-101, EN 61326-1; listado por UL/con marcado CE/conforme a IVD/biocontención certificada por Public Health England, Porton Down (Reino Unido)
Incluye Centrífuga ST 8. (Los rotores y cangilones se venden por separado).
Descripción Centrífuga pequeña de sobremesa Sorvall ST 8R
Requisitos eléctricos 230 V, 50/60Hz
Tipo de controlador Microprocesador
Rotor incluido No
Dimensiones (Al x An x F) 32 x 46 x 67 cm (12,6 x 18,1 x 26,4 pulg)
Sistema de accionamiento Inducción sin escobillas de accionamiento directo
Peso neto 156 lb (71 kg)
Memoria para programas 3 botones de programa directo, más 96 programas adicionales accesibles mediante carpeta, todos con denominación alfanumérica del programa
Tiempo de actividad 99 h 59 min, continuo
Línea de productos Sorvall
Altura con la tapa exterior abierta (imperial) 27,5 in
Perfil (aceleración/frenado) 2 (estándar y suave)
Frecuencia 50/60 Hz
Altura con la tapa exterior abierta (métrico) 70 cm
Rotor TX-150
Tensión 230 V
Intervalo de temperatura (métrico) De -10 °C a +40 °C
Mostrar más Mostrar menos
NOTA: Los rotores y los cestillos se deben adquirir por separado.