Learn More
Thermo Scientific™ Microcentrífuga de suelo modelo serie MX Plus de Sorvall™
Código de producto. 15360935
Cambiar vista
Click to view available options
Requisitos eléctricos:
230 V, 50/60Hz
Descripción:
Microultracentrífuga Sorvall MX 120 Plus
Microultracentrífuga Sorvall MX 150 Plus
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Requisitos eléctricos Descripción Tamaño de la unidad
15360935 230 V, 50/60Hz Microultracentrífuga Sorvall MX 150 Plus cada uno
15304482 230 V, 50/60Hz Microultracentrífuga Sorvall MX 120 Plus cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15360935 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 50135643
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    76910.00€
    67306.31€ / paquete de 1
    Ahorro 9603.69€
    12% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Realice experimentos con una capacidad superior en menos tiempo con la microultracentrífuga de suelo Thermo Scientific™ Sorvall™ de la serie MX Plus.
Realice experimentos con una capacidad superior en menos tiempo con la microultracentrífuga de suelo Thermo Scientific™ Sorvall™ MX Plus. La tecnología de vanguardia combina el rendimiento a alta velocidad, la capacidad versátil de los rotores y el diseño compacto. Esta ultracentrífuga ofrece una excelente capacidad de procesamiento y un rendimiento de separación de muestras de hasta 1.048.000 x g.
Altas velocidades y bajos factores K:
  • Las velocidades máximas de 150.000 rpm o 120.000 rpm con diseños de rotores optimizados permiten tiempos de centrifugado total más cortos
Compactas y personales:
  • Tamaño reducido de 0,53 metros cuadrados (5,7 pies cuadrados) para facilitar la ubicación en el laboratorio sin ocupar un valioso espacio en el suelo
Funcionamiento silencioso:
  • Con niveles de ruido por debajo de 45 dBA, se puede trabajar junto a la unidad sin percibir su funcionamiento
Prestaciones versátiles:
  • Amplia gama de rotores y volúmenes de tubo para satisfacer diversos requisitos de las muestras
Fiabilidad robusta
  • El motor sin escobillas que no necesita mantenimiento y la protección contra desequilibrios en el rotor garantizan un rendimiento seguro
Información para pedidos:
Para satisfacer las necesidades de toda la gama de aplicaciones de procesamiento de pequeños volúmenes, la serie Sorvall MX Plus permite acoplar tubos de 0,2 a 30 ml con diversas opciones de rotores, como los rotores de ángulo fijo, basculantes y verticales. Todos los rotores se venden por separado.
Recomendada para:
  • Inmunodeficiencia humana (HIV, SRSV, rotavirus)
  • Orgánulos celulares (ribosomas, mitocondrias, microsomas)
  • Lipoproteínas
  • Nanopartículas
  • Ácidos nucleicos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Vel. máx 150000 rpm
RCF máx. 1.048.680 x g
Refrigerado Sí
Amperaje 6 A
Generación de calor 0,7 kW
Altura exterior (imperial) 100,07 cm (39,4 pulg) (panel abierto), 85,09 cm (33,5 pulg) (panel cerrado)
Altura exterior (métrico) 100 cm (panel abierto), 85 cm (panel cerrado)
Nivel de ruido < 45 dBA
Tipo de sistema refrigerador Refrigeración termoeléctrica en estado sólido
Anchura exterior (imperial) 17,3 in
Anchura exterior (métrico) 44 cm
Fondo exterior (métrico) 49 cm
Descripción Microultracentrífuga Sorvall MX 150 Plus
Certificaciones/conformidad CCSAUS, CE, IEC61010-2-020, EN61326-1 2006
Capacidad 6 x 30 ml (con rotor S50A) o 4 x 7 ml (con rotor S50-ST)
Fase Individual
Dimensiones (Al x An x F) 100 cm (panel abierto)/85 cm (panel cerrado) x 44 x 49 cm
Peso neto 231 lb (105 kg)
Memoria para programas 10, cada uno con hasta 9 pasos
Estándares CCSAUS, CE, IEC61010-2-020, EN61326-1 2006
Línea de productos Sorvall
Ambient Temperature Operating Range 5°C a 35°C
Perfil (aceleración/frenado) 9/9, freno no accionado 9/9, freno no accionado
Requisitos eléctricos 230 V, 50/60Hz
Exactitud del control de velocidad ±50 rpm
Tipo de producto Centrífuga de suelo
Intervalo de temperatura (métrico) 0°C a 40°C