Learn More
Thermo Scientific™ Micro ultracentrífuga Sorvall ™ MTX 150
Código de producto. 17702669
Cambiar vista
Click to view available options
Requisitos eléctricos:
220 V, 50/60 Hz
230 V, 50/60Hz
Descripción:
Microultracentrífuga Sorvall MTX 150
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Requisitos eléctricos Descripción Tamaño de la unidad
17702669 230 V, 50/60Hz Microultracentrífuga Sorvall MTX 150 cada uno
16873343 220 V, 50/60 Hz Microultracentrífuga Sorvall MTX 150 cada uno
12171680 230 V, 50/60Hz Microultracentrífuga Sorvall MTX 150 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17702669 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 46963
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    81395.00€
    77100.00€ / paquete de 1
    Ahorro 4295.00€
    5% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 29-01-2027
Maximice la productividad con velocidades de aceleración extremadamente rápidas de hasta 150.000 rpm en tan solo 80 segundos.
Maximice la productividad con impresionantes velocidades de aceleración de hasta 150.000 rpm en tan solo 80 segundos con la microultracentrífuga Thermo Scientific™ Sorvall™ MTX 150. Prácticamente cualquier separación se realiza con un valor de RCF superior a 1.048.000 x g. Esta microultracentrífuga ofrece una potente tecnología de separación con un diseño de sobremesa silencioso, compacto y fácil de usar que combina funciones avanzadas, la gestión de rotores y un acceso controlado con un tamaño reducido un 20 % inferior en comparación con otros modelos de sobremesa.
Características principales:
  • Funcionamiento sencillo, eficaz y fiable para facilitar la carga de los rotores y la configuración y el uso del instrumento
  • Equilibrado visual de los tubos para aumentar la facilidad de uso
  • Puerto USB para la conexión de un dispositivo de memoria y facilitar la salida de los datos del proceso en formato CSV
  • Pantalla táctil LCD de última generación fácil de usar
Sistema automático de fijación del rotor:
  • Fija automáticamente el rotor en el eje de tracción
  • Elimina la necesidad de asegurar el motor manualmente, facilita la instalación del rotor y mejora la seguridad
Aceleración y desaceleración rápidas:
  • Funcionamiento sencillo, eficaz y fiable para facilitar la carga de los rotores y la configuración y el uso del instrumento
  • Tiempo de centrifugado total más breve
Información para pedidos:
Para satisfacer las necesidades de toda la gama de aplicaciones de procesamiento de pequeños volúmenes, la serie Sorvall MX permite acoplar tubos de 0,2 a 30 ml con diversas opciones de rotores, como los rotores de ángulo fijo, basculantes y verticales. Los rotores y adaptadores se venden por separado.
Recomendada para:
  • Inmunodeficiencia humana (HIV, SRSV, rotavirus)
  • Orgánulos celulares (ribosomas, mitocondrias, microsomas)
  • Lipoproteínas
  • Nanopartículas
  • Ácidos nucleicos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Vel. máx 150000 rpm
RCF máx. 1.048.680 x g
Refrigerado Sí
Amperaje 6 A
Generación de calor 0,7 kW
Altura exterior (imperial) 16,1 in
Altura exterior (métrico) 40,8 cm
Nivel de ruido <45 dBA
Tipo de sistema refrigerador Refrigeración termoeléctrica en estado sólido
Anchura exterior (imperial) 23,2 in
Anchura exterior (métrico) 59 cm
Fondo exterior (métrico) 58,2 cm
Descripción Microultracentrífuga Sorvall MTX 150
Certificaciones/conformidad IEC61010-2-020, en61326-1 2006, GMP/GLP Gestión y cumplimiento de datos: Ofrece trazabilidad y control de calidad según la necesidad de los procesamientos biofarmacéuticos
Capacidad 6 x 30 ml (con rotor S50A) o 4 x 7 ml (con rotor S50-ST)
Fase Individual
Dimensiones (Al x An x F) 40,8 x 59 x 58,2 cm (16,1 x 23,2 x 22,9 pulg)
Peso neto 213 lb (97 kg)
Memoria para programas 20, cada uno con hasta 9 pasos
Estándares CCSAUS, CE, IEC61010-2-020, EN61326-1 2006
Línea de productos Sorvall
Ambient Temperature Operating Range 5°C a 35°C
Perfil (aceleración/frenado) 9/9, freno no accionado 9/9, freno no accionado
Requisitos eléctricos 230 V, 50/60Hz
Exactitud del control de velocidad ±50 rpm
Tipo de producto Centrífuga de sobremesa
Intervalo de temperatura (métrico) 0°C a 40°C