Learn More
Thermo Scientific™ Centrífuga de alta velocidad Sorvall LYNX 6000
Código de producto. 13426073
Cambiar vista
Click to view available options
Requisitos eléctricos:
200/240 V, 50/60 Hz, 30 A, monofásico
380/400 V, 50/60 Hz, 16 A, trifásico
Descripción:
Centrífuga de alta velocidad Sorvall LYNX 6000
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Requisitos eléctricos Descripción Tamaño de la unidad
13426073 200/240 V, 50/60 Hz, 30 A, monofásico Centrífuga de alta velocidad Sorvall LYNX 6000 cada uno
15119206 380/400 V, 50/60 Hz, 16 A, trifásico Centrífuga de alta velocidad Sorvall LYNX 6000 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 13426073 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 75006590
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
La centrífuga de alta velocidad Sorvall LYNX 6000 proporciona un rendimiento excepcional que satisface las necesidades de las aplicaciones en constante evolución, desde la investigación académica hasta las instalaciones de producción, con hasta 100 605 xg y una capacidad de hasta 6 L.
La centrífuga de alta velocidad Thermo Scientific™ Sorvall™ LYNX 6000 presenta tecnologías potentes con una simplicidad revolucionaria, desde la seguridad con solo pulsar un botón hasta la flexibilidad de aplicación del intercambio de rotor con Thermo Scientific™ Auto-Lock™, hasta la detección y programación inmediatas del rotor con Thermo Scientific™ Auto-ID, y la ergonomía y el rendimiento mejorados de los rotores de fibra de carbono Thermo Scientific™ Fiberlite™. Logre un procesamiento de muestras de alto rendimiento con una capacidad de hasta 6 L y hasta 100 605 xg, con la flexibilidad para admitir múltiples usuarios y las necesidades de investigación en evolución de un entorno de laboratorio compartido, y diseñado para proporcionar confiabilidad para obtener resultados consistentes y el máximo tiempo de actividad.
Intercambio de rotores con el sistema de Auto-Bloqueo
  • Intercambio de rotores seguro accionado por botón en menos de 3 segundos
  • Mayor seguridad y comodidad
  • No se necesitan herramientas
  • Cambio rápido de rotores y aplicaciones
Identificación instantánea de rotores Auto-ID
  • Identificación inmediata de un rotor
  • Las especificaciones del rotor se cargan automáticamente en los parámetros de la centrífuga.
  • Reduce el tiempo de preparación de la centrifugación y mejora la seguridad.
Amplia gama de rotores
Admite varios usuarios y satisface las nuevas necesidades de investigación
  • Rotores de fibra de carbono Fiberlite para una inversión más ligera y segura
    • Fabricación innovadora en fibra de carbono ligera que permite obtener diseños de rotor únicos e imposibles de realizar con piezas metálicas
    • La resistencia a la corrosión y a la rotura aseguran la integridad estructural del rotor para una durabilidad sin precedentes
    • Con una garantía de 15 años
  • Rotores basculantes: versatilidad y aumento de la capacidad a RCF elevada con docenas de adaptadores para aportar flexibilidad a la investigación
  • Completa gama de rotores de ángulo fijo más usados de 50 ml, cónicos de 50 ml, de 250 ml, de 500 ml y 1 litro con opciones especiales de rotor para satisfacer requisitos de protocolo específicos
  • Rotores de zona/flujo continuo que ofrecen amplia flexibilidad, desde aplicaciones a alta velocidad hasta recogida y clarificación
Interfaz con pantalla táctil
Definición sencilla de la centrifugación con una pantalla táctil grande, brillante e interactiva con todas las opciones
  • Biblioteca que contiene hasta 99 programas
  • Calculadora de rotor integrada para las transferencias y modificaciones de protocolos
  • Instrucciones multilingües en inglés, alemán, francés y español, entre otros
  • Registro y creación de informes de ciclos de centrifugación y operador, protección con contraseña opcional
Aplicación Centri-Vue
Control y supervisión en tiempo real desde su dispositivo inteligente
  • Determine de un solo vistazo el estado de una centrífuga (hasta un máximo de 100)
  • Establezca una conexión de centrífuga segura para el control de inicio o parada
  • Replique la pantalla principal del instrumento en un dispositivo inteligente para supervisar el ciclo de centrifugación o comprobar si hay errores de diagnóstico
Ergonomía y seguridad
  • Altura de trabajo óptima de 860 mm
  • Superficie de trabajo integrada
  • Cumple las normativas de seguridad internacionales sin necesidad de atornillar el instrumento
  • Funcionamiento silencioso (<59 dBA)
  • La puerta se abre total y automáticamente con la barra habilitada para abrirla
Gestión de datos conforme a las normas GMP/GLP
  • Control de la calidad y registro de datos simplificados
  • Registro de ciclos de centrifugación integrado de usuario, condiciones programadas y mensajes de error, descargables con conexiones USB o Ethernet
Tecnología avanzada para lograr un uso eficiente de los recursos
  • Opciones de consumo energético
  • El vacío inteligente reduce la energía necesaria para un ciclo de centrifugación habitual (solo Sorvall LYNX 6000)
  • El módulo de corrección de factor de potencia optimiza el uso de los sistemas electrónicos
  • Los rotores de fibra de carbono reducen las inversiones y los costes de eliminación
  • Conformidad con las normas internacionales
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 6 x 1000 mL
Vel. máx 29000 rpm
RCF máx. 100.605 x g
Refrigerado Sí
Altura exterior (imperial) 36,6 in
Altura exterior (métrico) 930 mm
Longitud (imperial) exterior 31,7 in
Longitud (métrico) exterior 805 mm
Nivel de ruido < 59 dBA
Anchura exterior (imperial) 27,6 in
Anchura exterior (métrico) 700 mm
Descripción Centrífuga de alta velocidad Sorvall LYNX 6000
Sistema de accionamiento Par de torsión alto, sin escobillas
Tecnología ecológica Modo ecológico
Otras funciones Selección de varios idiomas, calculadora de rotor, vídeos de formación integrados, inicio de sesión de usuario, bloqueo de usuarios, apertura de puerta automática, asa de control de velocidad del rotor
Tiempo de actividad 99 horas de autonomía
Garantía Unidad: 1 año, accionamiento: 3 años, refrigeración: 5 años
Requisitos eléctricos 200/240 V, 50/60 Hz, 30 A, monofásico
Certificaciones/conformidad CULUS, CE, ROHS, WEEE
Tipo de controlador Interfaz con pantalla táctil
Dimensiones (Al x An x F) 93,0 x 70,0 x 80,5 cm (36,6 x 27,6 x 31,7 pulg)
Peso neto 644 lb (293 kg)
Memoria para programas 120 programas con nombres alfanuméricos
Estándares IEC 61010-2020 2ª Ed. o posterior
Línea de productos Sorvall
Rotor Identification Auto-ID instantáneo
Fondo exterior (imperial) 31,7 in
Frecuencia 50/60 Hz
Perfil (aceleración/frenado) 9 acel., 10 desacel.
Fondo exterior (métrico) 805 mm
Tensión 200/240 V
Tipo de producto Sorvall Evolution RC
Intervalo de temperatura (métrico) -20°C a +40°C