Learn More
Thermo Scientific™ Centrífuga de alta velocidad Sorvall LYNX 4000
Código de producto. p-8352018
Change view
Click to view available options
Requisitos eléctricos:
200/240 V, 50/60 Hz, 30 A, monofásico
380/400 V, 50/60 Hz, 16 A, trifásico
Peso neto:
622 lb (283 kg)
658 lb (299 kg)
Descripción:
Centrífuga de alta velocidad Sorvall LYNX 4000
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Requisitos eléctricos Peso neto Descripción unitSize
13493336 200/240 V, 50/60 Hz, 30 A, monofásico 622 lb (283 kg) Centrífuga de alta velocidad Sorvall LYNX 4000 cada uno
15359805 380/400 V, 50/60 Hz, 16 A, trifásico 658 lb (299 kg) Centrífuga de alta velocidad Sorvall LYNX 4000 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Código de producto. 13493336 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 75006580
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Realice separaciones de alta velocidad de forma sencilla en entornos de laboratorio compartidos con la centrífuga de alta velocidad Sorvall LYNX 4000 con capacidad de 4 L y un rendimiento de hasta 68 905 x g.
Realice separaciones de alta velocidad de forma sencilla en entornos de laboratorio compartidos con la centrífuga de alta velocidad Thermo Scientific™ Sorvall™ LYNX 4000 con capacidad de 4 L y un rendimiento de hasta 68 905 x g. Las innovaciones avanzadas en el rotor, tales como el intercambio de rotores Thermo Scientific™ Auto-Lock™, la identificación instantánea de rotores Thermo Scientific™ Auto-ID™ y los rotores de fibra de carbono Thermo Scientific™ Fiberlite™ ligeros y duraderos, reducen el tiempo de preparación de la centrifugación y aumentan la seguridad del rotor. Para un control y supervisión en tiempo real desde un dispositivo inteligente, descargue la aplicación Thermo Scientific™ Centri-Vue™.
Intercambio de rotores con el sistema de Auto-Bloqueo
  • Intercambio de rotores seguro accionado por botón en menos de 3 segundos
  • Mayor seguridad y comodidad
  • No se necesitan herramientas
  • Cambio rápido de rotores y aplicaciones
Identificación instantánea de rotores Auto-ID
  • Identificación inmediata de un rotor
  • Las especificaciones del rotor se cargan automáticamente en los parámetros de la centrífuga.
  • Reduce el tiempo de preparación de la centrifugación y mejora la seguridad.
Amplia gama de rotores
Admite varios usuarios y satisface las nuevas necesidades de investigación
  • Rotores de fibra de carbono Fiberlite para una inversión más ligera y segura
    • Fabricación innovadora en fibra de carbono ligera que permite obtener diseños de rotor únicos e imposibles de realizar con piezas metálicas
    • La resistencia a la corrosión y a la rotura aseguran la integridad estructural del rotor para una durabilidad sin precedentes
    • Con una garantía de 15 años
  • Rotores basculantes: versatilidad y aumento de la capacidad a RCF elevada con docenas de adaptadores para aportar flexibilidad a la investigación
  • Completa gama de rotores de ángulo fijo más usados de 50 ml, cónicos de 50 ml, de 250 ml, de 500 ml y 1 litro con opciones especiales de rotor para satisfacer requisitos de protocolo específicos
  • Rotores de zona/flujo continuo que ofrecen amplia flexibilidad, desde aplicaciones a alta velocidad hasta recogida y clarificación
Interfaz con pantalla táctil
Definición sencilla de la centrifugación con una pantalla táctil grande, brillante e interactiva con todas las opciones
  • Biblioteca que contiene hasta 99 programas
  • Calculadora de rotor integrada para las transferencias y modificaciones de protocolos
  • Instrucciones multilingües en inglés, alemán, francés y español, entre otros
  • Registro y creación de informes de ciclos de centrifugación y operador, protección con contraseña opcional
Aplicación Centri-Vue
Control y supervisión en tiempo real desde su dispositivo inteligente
  • Determine de un solo vistazo el estado de una centrífuga (hasta un máximo de 100)
  • Establezca una conexión de centrífuga segura para el control de inicio o parada
  • Replique la pantalla principal del instrumento en un dispositivo inteligente para supervisar el ciclo de centrifugación o comprobar si hay errores de diagnóstico
Ergonomía y seguridad
  • Altura de trabajo óptima de 860 mm
  • Superficie de trabajo integrada
  • Cumple las normativas de seguridad internacionales sin necesidad de atornillar el instrumento
  • Funcionamiento silencioso (<59 dBA)
  • La puerta se abre total y automáticamente con la barra habilitada para abrirla
Gestión de datos conforme a las normas GMP/GLP
  • Control de la calidad y registro de datos simplificados
  • Registro de ciclos de centrifugación integrado de usuario, condiciones programadas y mensajes de error, descargables con conexiones USB o Ethernet
Tecnología avanzada para lograr un uso eficiente de los recursos
  • Opciones de consumo energético
  • El vacío inteligente reduce la energía necesaria para un ciclo de centrifugación habitual (solo Sorvall LYNX 6000)
  • El módulo de corrección de factor de potencia optimiza el uso de los sistemas electrónicos
  • Los rotores de fibra de carbono reducen las inversiones y los costes de eliminación
  • Conformidad con las normas internacionales
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 4 x 1000 mL
Vel. máx 24000 rpm
Fondo exterior (imperial) 31,7 in
Fondo exterior (métrico) 805 mm
Frecuencia 50/60 Hz
Perfil (aceleración/frenado) 9 acel., 10 desacel.
Tipo Sorvall Evolution RC
RCF máx. 68.905 x g
Refrigerado
Altura exterior (imperial) 36,6 in
Altura exterior (métrico) 930 mm
Longitud (imperial) exterior 31,7 in
Longitud (métrico) exterior 805 mm
Nivel de ruido < 59 dBA
Anchura exterior (imperial) 27,6 in
Anchura exterior (métrico) 700 mm
Descripción Centrífuga de alta velocidad Sorvall LYNX 4000
Sistema de accionamiento Par de torsión alto, sin escobillas
Tecnología ecológica Modo ecológico
Otras funciones Selección de varios idiomas, calculadora de rotor, vídeos de formación integrados, inicio de sesión de usuario, bloqueo de usuarios, apertura de puerta automática, asa de control de velocidad del rotor
Tiempo de actividad 99 horas de autonomía
Garantía Unidad: 1 año, accionamiento: 3 años, refrigeración: 5 años
Requisitos eléctricos 200/240 V, 50/60 Hz, 30 A, monofásico
Certificaciones/conformidad CULUS, CE, ROHS, WEEE
Tipo de controlador Interfaz con pantalla táctil
Dimensiones (Al x An x F) 93,0 x 70,0 x 80,5 cm (36,6 x 27,6 x 31,7 pulg)
Peso neto 622 lb (283 kg)
Memoria para programas 120 programas con nombres alfanuméricos
Estándares IEC 61010-2020 2ª Ed. o posterior
Intervalo de temperatura -10°C a +40°C
Línea de productos Sorvall
Rotor Identification Auto-ID instantáneo