Learn More
Thermo Scientific™ Microcentrífuga Sorvall™ Legend™ Micro 21R, refrigerada
Código de producto. 15368824
Cambiar vista
Click to view available options
Requisitos eléctricos:
230 V, 50/60 Hz
230 V, 50/60Hz
Rotor:
Rotor de 24 x 1,5/2 mL con tapa de biocontención ClickSeal
Rotor de 24 x 1,5/2 ml con tapa de biocontención ClickSeal y rotor de dos filas de 18 x 2/0,5 ml con tapa de rosca
Rotor de dos filas de 18 x 2/0,5 ml con tapa de rosca
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Requisitos eléctricos Rotor Tamaño de la unidad
15368824 230 V, 50/60Hz Rotor de dos filas de 18 x 2/0,5 ml con tapa de rosca 1 PCS
10756090 230 V, 50/60Hz Rotor de 24 x 1,5/2 mL con tapa de biocontención ClickSeal 1 PCS
10555835 230 V, 50/60 Hz Rotor de 24 x 1,5/2 ml con tapa de biocontención ClickSeal y rotor de dos filas de 18 x 2/0,5 ml con tapa de rosca cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15368824 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 75002544
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Centrifugue 24 x 2 ml a un máximo de 21,100 x g con refrigeración para acelerar la preparación rutinaria de tubos de microcentrífuga.
Ideales para el uso diario en el laboratorio hasta 21 100 x g, las microcentrífugas Thermo Scientific Sorvall Legend Micro 21R ofrecen una potencia de procesamiento excepcional, funciones de seguridad exclusivas y una amplia gama de rotores y accesorios de microcentrífuga para el procesamiento de tubos de microcentrífuga. La refrigeración de la temperatura ambiente a la temperatura ajustada se produce en tan solo 9 minutos.
Satisface las necesidades de separación de microvolumen con:
  • Aceleración excepcional de hasta 21 000 x g en tan solo 12 segundos.
  • Las versiones refrigeradas permiten pasar de la temperatura ambiente a la temperatura establecida en tan solo 9 minutos.
  • Elija entre 7 opciones de rotores de microcentrífuga para encontrar la solución idónea para su aplicación:
    • Resistencia extraordinaria a la corrosión con rotores de polímero con diseño ligero.
    • Los rotores estándar procesan 24 tubos de microcentrífuga en una única fila, desde tubos de 1,5 a 2,0 ml hasta minipreparaciones y columnas de centrifugación.
    • Sistema ergonómico de cierre y apertura del rotor y de un solo clic, así como diseño transparente para mayor seguridad y comodidad con tapas de biocontención Thermo Scientific ClickSeal.
    • Elimine la necesidad de adaptadores con nuestro exclusivo rotor de doble fila.
  • Simplifique su manejo con controles intuitivos, pantallas de fácil lectura y el cierre rápido con tapa y con un solo clic.
  • Diseño elegante y ligero que permite aprovechar al máximo el espacio.
  • Duraderas y de fácil limpieza y mantenimiento.
  • Funcionamiento silencioso que favorece un entorno seguro y tranquilo.
  • Cumple las últimas normativas clínicas y de seguridad, entre las que se incluye la Directiva sobre diagnósticos in vitro 98/79/CE.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacidad 24 x 1,5/2 ml
Vel. máx 14800 rpm
RCF máx. 21.100 x g
Nivel de ruido 50 dB(A)
Certificaciones/conformidad CSA, CE, IVD
Requisitos eléctricos 230 V, 50/60Hz
Modelo Sorvall Legend Micro 21R
Garantía 2 años
Refrigerado Sí
Tiempo de actividad De 1 a 99 min (incrementos de 1 min); «HOLD»
Estándares IEC 61010-1, IEC 61010-2-020 (consulte el manual para obtener más información)
Dimensiones (Al x An x F) 33,0 x 29,5 x 44,5 cm (12,9 x 11,6 x 17,5 pulg)
Peso neto 62,0lb 28,0 kg
Línea de productos Sorvall
Frecuencia 50/60 Hz
Tensión 230 V
Rotor Rotor de dos filas de 18 x 2/0,5 ml con tapa de rosca
Tipo de producto Centrífuga de sobremesa
Intervalo de temperatura (métrico) De -9 °C a +40 °C
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.