Learn More
Thermo Scientific™ Microcentrífugas de las series Sorvall™ Legend™ Micro 17 y 21
Descripción
Acelere los procesos de preparación de muestras de tubos de microcentrífuga hasta 21 100 x g con nuestra microcentrífuga estándar. Cuando nuestro Sorvall Legend Micro 21 se conecta a nuestra amplia selección de rotores de microcentrífugas, estas microcentrífuga ofrece productividad, versatilidad, seguridad y comodidad en un instrumento de laboratorio de diseño compacto y fácil de usar.
- Aceleración excepcional de hasta 21 000 x g en tan solo 12 segundos.
- Elija entre 7 opciones de rotores de microcentrífuga para encontrar la solución ideal para su aplicación:
- Resistencia extraordinaria a la corrosión con rotores de polímero con diseño ligero.
- Los rotores estándar procesan 24 tubos de microcentrífuga en una única fila, desde tubos de 1,5 a 2,0 ml hasta minipreparaciones y columnas de centrifugación.
- Sistema ergonómico de cierre y apertura del rotor y de un solo clic, así como diseño transparente para mayor seguridad y comodidad con tapas de biocontención Thermo Scientific ClickSeal.
- Elimine la necesidad de adaptadores con nuestro exclusivo rotor de doble fila.
- Simplifique su manejo con controles intuitivos, pantallas de fácil lectura y el cierre rápido con tapa y con un solo clic.
- Diseño elegante y ligero que permite aprovechar al máximo el espacio.
- Duraderas y de fácil limpieza y mantenimiento.
- Funcionamiento silencioso que favorece un entorno seguro y tranquilo.
- Cumple las últimas normativas clínicas y de seguridad, entre las que se incluye la Directiva sobre diagnósticos in vitro 98/79/CE.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad | 24 x 1,5/2 ml |
| Vel. máx | 14800 rpm |
| RCF máx. | 21.100 x g |
| Nivel de ruido | 56 dB(A) |
| Certificaciones/conformidad | CSA, CE, IVD |
| Incluye | Rotor de 24 x 1,5/2,0 ml con tapa de biocontención ClickSeal |
| Ventilado/a | Yes |
| Requisitos eléctricos | 230 V, 50/60Hz |
| Modelo | Sorvall Legend Micro 21 |
| Refrigerado | No |
| Mostrar más |