Learn More
Thermo Scientific™ Microcentrífuga Sorvall™ Legend™ Micro 17, ventilada
Descripción
Ahorre tiempo con el procesamiento rápido de muestras de las microcentrífugas Thermo Scientific Sorvall Legend Micro 17 para obtener productividad, versatilidad, seguridad y comodidad en un instrumento de laboratorio fácil de utilizar y compacto. Los ligeros rotores de la microcentrífuga están diseñados para su uso diario en el laboratorio y para ofrecer un rendimiento de hasta 17 000 x g.
- Rendimiento de hasta × g con una rápida aceleración y deceleración.
- Elija entre 7 opciones de rotores de microcentrífuga para encontrar la solución ideal para su aplicación:
- Resistencia extraordinaria a la corrosión con rotores de polímero con diseño ligero.
- Los rotores estándar procesan 24 tubos de microcentrífuga en una única fila, desde tubos de 1,5 a 2,0 ml hasta minipreparaciones y columnas de centrifugación.
- Sistema ergonómico de cierre y apertura del rotor y de un solo clic, así como diseño transparente para mayor seguridad y comodidad con tapas de biocontención Thermo Scientific ClickSeal.
- Elimine la necesidad de adaptadores con nuestro exclusivo rotor de doble fila.
- Simplifique su manejo con controles intuitivos, pantallas de fácil lectura y el cierre rápido con tapa y con un solo clic.
- Diseño elegante y ligero que permite aprovechar al máximo el espacio.
- Duraderas y de fácil limpieza y mantenimiento.
- Funcionamiento silencioso que favorece un entorno seguro y tranquilo.
- Cumple las últimas normativas clínicas y de seguridad, entre las que se incluye la Directiva sobre diagnósticos in vitro 98/79/CE.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad | 24 x 1,5/2 ml |
| Vel. máx | 13300 rpm |
| RCF máx. | 17.000 x g |
| Nivel de ruido | 56 dB(A) |
| Certificaciones/conformidad | CSA, CE, IVD |
| Incluye | Rotor de dos filas 18 x 2,0/0,5 ml con tapa de rosca |
| Descripción | Centrífuga Sorvall Legend Micro 17, ventilada |
| Requisitos eléctricos | 230 V, 50/60Hz |
| Garantía | 2 años |
| Refrigerado | No |
| Mostrar más |