Learn More
Thermo Scientific™ Microcentrífuga Sorvall™ Legend™ Micro 17, ventilada
Código de producto. 11859153
Cambiar vista
Click to view available options
Requisitos eléctricos:
230 V, 50/60Hz
Incluye:
Rotor de dos filas 18 x 2,0/0,5 ml con tapa de rosca
Rotor para hematocrito
Rotor de 24 x 1,5/2,0 ml con tapa de biocontención ClickSeal
Tamaño de la unidad:
1 PCS
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Requisitos eléctricos Incluye Tamaño de la unidad
11859153 230 V, 50/60Hz Rotor para hematocrito 1 PCS
13581520 230 V, 50/60Hz Rotor de dos filas 18 x 2,0/0,5 ml con tapa de rosca 1 PCS
10226249 230 V, 50/60Hz Rotor de 24 x 1,5/2,0 ml con tapa de biocontención ClickSeal 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11859153 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 75002493
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Acelere la preparación de muestras rutinaria hasta 17.000 x g con una generosa capacidad en un diseño de microcentrífuga compacto.
Ahorre tiempo con el procesamiento rápido de muestras de las microcentrífugas Thermo Scientific Sorvall Legend Micro 17 para obtener productividad, versatilidad, seguridad y comodidad en un instrumento de laboratorio fácil de utilizar y compacto. Los ligeros rotores de la microcentrífuga están diseñados para su uso diario en el laboratorio y para ofrecer un rendimiento de hasta 17 000 x g.
Satisface las necesidades de separación de microvolumen con:
  • Rendimiento de hasta  × g con una rápida aceleración y deceleración.
  • Elija entre 7 opciones de rotores de microcentrífuga para encontrar la solución ideal para su aplicación:
    • Resistencia extraordinaria a la corrosión con rotores de polímero con diseño ligero.
    • Los rotores estándar procesan 24 tubos de microcentrífuga en una única fila, desde tubos de 1,5 a 2,0 ml hasta minipreparaciones y columnas de centrifugación.
    • Sistema ergonómico de cierre y apertura del rotor y de un solo clic, así como diseño transparente para mayor seguridad y comodidad con tapas de biocontención Thermo Scientific ClickSeal.
    • Elimine la necesidad de adaptadores con nuestro exclusivo rotor de doble fila.
  • Simplifique su manejo con controles intuitivos, pantallas de fácil lectura y el cierre rápido con tapa y con un solo clic.
  • Diseño elegante y ligero que permite aprovechar al máximo el espacio.
  • Duraderas y de fácil limpieza y mantenimiento.
  • Funcionamiento silencioso que favorece un entorno seguro y tranquilo.
  • Cumple las últimas normativas clínicas y de seguridad, entre las que se incluye la Directiva sobre diagnósticos in vitro 98/79/CE.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 1,5 a 2 ml
Vel. máx 13300 rpm
RCF máx. 17.000 x g
Nivel de ruido 56 dB(A)
Certificaciones/conformidad CSA, CE, IVD
Incluye Rotor para hematocrito
Descripción Centrífuga Sorvall Legend Micro 17, ventilada
Requisitos eléctricos 230 V, 50/60Hz
Modelo Sorvall Legend Micro 17
Garantía 2 años
Refrigerado No
Tiempo de actividad De 1 a 99 min (incrementos de 1 min); «HOLD»
Estándares IEC 61010-1, IEC 61010-2-020 (consulte el manual para obtener más información)
Dimensiones (Al x An x F) 22,5 x 24,3 x 35,2 cm (8,9 x 9,6 x 13,8 pulg)
Peso neto 23,1lb 10,5 kg
Línea de productos Sorvall
Frecuencia 50/60 Hz
Tensión 230 V
Rotor Rotor para hematocrito
Tipo de producto Centrífuga de sobremesa
Intervalo de temperatura (métrico) Temperatura ambiente