Learn More
Thermo Scientific™ Frasco de centrífuga de alto rendimiento Sorvall™
Descripción
Diseñado para un rendimiento de centrífugas de alta velocidad y gran capacidad de hasta 20.584 x g, el frasco de centrífuga de 1 litro de alto rendimiento Thermo Scientific™ Sorvall™ aumenta la productividad y el nuevo tapón de aluminio de alta resistencia mejora el soporte de los frascos y la resistencia química a las soluciones de fenol.
Diseñado para su uso con centrífugas de gran capacidad y alta velocidad Thermo Scientific™ Sorvall™ con rotores de 1 litro Thermo Scientific™ Fiberlite™, los frascos de centrífugas de 1 litro de Sorvall de alto rendimiento ofrecen:
- Un litro completo en cada frasco con fuerzas g de hasta 20.584 x g
- Escala de temperatura de - 4 °C a 40 °C
- Si se comparan con los tapones de plástico Noryl™1, el tapón de aluminio de alta resistencia
- Mejora el soporte del frasco
- Mejora la resistencia química a las soluciones de fenol
Estos frascos están disponibles tanto en frascos de copolímero de polipropileno (PPCO) diseñados para ofrecer una excelente resistencia química y que son esterilizables en autoclave, como en frascos de policarbonato (PC), diseñados para obtener una claridad excelente.
1Basado en datos de pruebas internos.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 1000 ml |
| Color | Transparente |
| Intervalo de volumen de llenado | De 800 a 1000 ml |
| Material | Policarbonato |
| Densidad máx. de la muestra | 1.2g/mL |
| N.° por paquete | 2 |
| Línea de productos | Sorvall |
| Closure Included | No |
| Graduated | No |
| Fuerza máx. | 20.584 x g (rotor Thermo Scientific Fiberlite F10-4x1000 LEX en centrífuga de alta velocidad Sorvall LYNX 6000 o 4000) |
| Mostrar más |
Ciclo de vida
- Tapón de aluminio: 1000 ciclos o 5 años (lo que ocurra primero)
- Frascos de PPCO y PC‡: Sustituya los frascos y tapones a los 50 ciclos; sustituya las juntas tóricas con más frecuencia si es necesario.
Esterilización en autoclave
- Tapón de aluminio: 121°C durante 20 minutos o 134°C durante 3 minutos
- NOTA: No esterilice en autoclave frascos con tapones enroscados para evitar el colapso de los frascos en la refrigeración.
- NOTA: Al esterilizarlos en autoclave, los frascos de PC se debilitan y su vida útil se acorta.
‡ Los frascos de 1000 ml de alta velocidad son piezas que se desgastan y tienen una vida útil finita. Es de esperar que los frascos que se utilizan con muestras compatibles muestren signos físicos de desgaste con el uso repetido. Deje de utilizar los frascos en los que aparezcan signos de desgaste, grietas, agrietamiento, decoloración, coloración amarillenta, deformación, arañazos superficiales, abrasiones o ataques químicos.