Learn More
Thermo Scientific™ Centrífugas de bancos de sangre Sorvall™ BP 8 y 16
Código de producto. 17723699
Cambiar vista
Click to view available options
Requisitos eléctricos:
200/208/220/230/240 V ±10 %, 50/60 Hz, monofásico
200/208/220/230/240 V ±10% 50/60 Hz, monofásico
200/208/220/230/240 V, ±10 %, 50/60 Hz, monofásico
380/400/415 V ±10%, 50/60 Hz 50 Hz trifásico
380/400/415 V ±10%, 50 Hz trifásico
380/400/415 V, ±10 %, 50 Hz, trifásico
Descripción:
Centrífuga Sorvall BP 16
Centrífuga Sorvall BP 8
Centrífuga de alta resistencia Sorvall BIOS 16 Sorvall BP 8
Centrífuga de alta resistencia Sorvall BP 16
Centrífuga refrigerada por agua de alta resistencia Sorvall BP 16
Centrífuga refrigerada por agua de alta resistencia Sorvall BP 8
Tamaño de la unidad:
cada uno
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Requisitos eléctricos Descripción Tamaño de la unidad
17723699 380/400/415 V ±10%, 50 Hz trifásico Centrífuga Sorvall BP 16 cada uno
15749389 200/208/220/230/240 V, ±10 %, 50/60 Hz, monofásico Centrífuga Sorvall BP 8 cada uno
15753088 200/208/220/230/240 V, ±10 %, 50/60 Hz, monofásico Centrífuga Sorvall BP 16 cada uno
15800592 380/400/415 V, ±10 %, 50 Hz, trifásico Centrífuga Sorvall BP 8 cada uno
15842542 200/208/220/230/240 V, ±10 %, 50/60 Hz, monofásico Centrífuga refrigerada por agua de alta resistencia Sorvall BP 8 cada uno
17958981 200/208/220/230/240 V ±10% 50/60 Hz, monofásico Centrífuga refrigerada por agua de alta resistencia Sorvall BP 16 cada uno
17928981 200/208/220/230/240 V ±10 %, 50/60 Hz, monofásico Centrífuga de alta resistencia Sorvall BP 16 cada uno
17948981 200/208/220/230/240 V ±10% 50/60 Hz, monofásico Centrífuga de alta resistencia Sorvall BIOS 16 Sorvall BP 8 cada uno
17938981 380/400/415 V ±10%, 50/60 Hz 50 Hz trifásico Centrífuga de alta resistencia Sorvall BP 16 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 17723699 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 75007695
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
La combinación de una mejor ergonomía y el diseño compacto con la configuración rápida de ciclos trazables y reproducibles convierten a esta centrífuga en la opción perfecta para lograr una productividad simplificada del procesamiento de sangre.
Gracias a una capacidad mejorada de 16 bolsas de sangre de 500 ml y un diseño fácil de usar, las NUEVAS centrífugas de bancos de sangre Thermo Scientific™ Sorvall™ BP 8 y 16 permiten trabajar con grandes volúmenes de forma más fácil y cómoda con los protocolos validados y de conformidad con normativas mundiales.
También ofrecemos una gama de adaptadores que permiten la centrifugación de los tubos y microplacas más comunes, utilizando el mismo cuerpo del rotor y cestillos ovalados (75003964).
Procesamiento de muestras de alto rendimiento
  • Dispone de dos modelos, lo que ofrece flexibilidad para seleccionar rotores de mayor capacidad o que se adapten a los flujos de trabajo existentes, con una opción de 4 rotores Thermo Scientific™ HAEMAFlex™:
    • Para necesidades de procesamiento de sangre de normales a intermedias, seleccione la centrífuga Sorvall BP 8 que proporciona una capacidad de 6 bolsas de sangre de 550 ml y, mediante el uso del mismo sistema de cestillos, puede ampliarse a 8 bolsas de 550 ml
    • Para necesidades de procesamiento de sangre elevadas, elija la centrífuga Sorvall BP 16 con capacidad para 12 bolsas de sangre de 500 ml, ampliable a 16 bolsas de 500 ml con la misma selección de cestillos
  • Logre resultados reproducibles con la función Thermo Scientific™ Accumulated Centrifugal Effect (ACE™), ajustando automáticamente el tiempo de funcionamiento para tener en cuenta las variaciones de aceleración.
Seguridad y eficiencia integradas
  • Diseño compacto y mejoras ergonómicas con un cómodo botón pulsador que permiten optimizar el uso diario de la centrífuga:
    • Apertura y cierre automáticos de la puerta de la centrífuga de delante a atrás con la función Thermo Scientific™ Auto-Door™
    • Apertura y cierre de la tapa del rotor Thermo Scientific™ Auto-Lid ™ con guardado de la tapa
  • Thermo Scientific™ Auto-ID permite la detección y programación inmediatas del rotor mediante la identificación instantánea del rotor ahorrando tiempo y protegiendo la integridad de las muestras.
  • La interfaz Thermo Scientific™ Centri-Touch™ con pantalla brillante, de alta visibilidad y fácil de usar con guantes simplifica la configuración de los ciclos. Se ha mejorado aún más con controles de acceso como el inicio de sesión de usuario con protección con contraseña y la conversión de protocolos existentes Thermo Scientific™ Centri-Cross™.
Garantía
2 años en la unidad; 5 años en el tren de potencia (eje del motor y transmisión); 5 años en refrigeración
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 12 x 500 mL and 16 x 500 mL Blood Bags
Vel. máx 4,700 rpm
RCF máx. 7,187 x g
Tiempo de actividad 99 horas 59 min. 59 seg. (incrementos de 1 seg.)
Certificaciones/conformidad UL, FDA listed, CE Marked for Medical Devices Directive 93/42/EEC
Descripción Centrífuga Sorvall BP 16
Requisitos eléctricos 380/400/415 V ±10%, 50 Hz trifásico
Sistema de accionamiento DuraFlex high torque brushless drive technology
Tecnología ecológica Refrigeration off when door opens, Eco-Spin windshielded rotors
Garantía Unidad de 2 años, tren de accionamiento de 5 años (eje motor y accionamiento), refrigeración de 5 años
Otras funciones Selección de varios idiomas, vídeos de formación integrados, registro de usuarios, bloqueo de usuarios, apertura de puerta automática, ID automática de rotor, visualización de desequilibrio en pantalla, exceso de temperatura, cámara de acero inoxidable, pantalla de orientación para mensajes de error
Perfil (aceleración/frenado) 11 accel, 12 decel, multiple emulation profiles
Tipo de controlador Pantalla táctil Centri-Touch
Dimensiones (Al x An x F) 39.9 x 32.1 x 35.4 in. (101.5 x 81.6 x 90.0 cm)
Refrigerado Sí
Peso neto 1091.3 lb. (495 kg)
Estándares EN 61010-1 3.ª edición, IEC 61010-2-020 3.ª edición, IEC 61010-2-101 3.ª edición, EN 61326-1 Clase B, EN 61326-2-6, EN 62304, EN 62366, EN ISO 14971, EN ISO 13485
Línea de productos Sorvall
Frecuencia 50 Hz
Tipo de producto Centrífuga de banco de sangre
Intervalo de temperatura (métrico) De –20 °C a +40 °C, ajustable a 1 °C