Learn More
Sortin1, MedChemExpress
Código de producto. 16481567
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16481567 50 mg 50 miligramos
16445378 10 mg 10 miligramos
16428097 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16481567 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12827
MedChemExpress Sortin1 is a chemical genetic-hit molecule that causes specific mislocalization of plant and yeast-soluble and membrane vacuolar markers.
Sortin1 is a chemical genetic-hit molecule that causes specific mislocalization of plant and yeast-soluble and membrane vacuolar markers.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sortin1
CAS 503837-98-7
Color Red
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C26H19NO6
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (226.54 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=C(C)NC2=C(C(C3=C2C=CC=C3)=O)C1C4=CC=C(C5=CC=C(C(O)=O)C=C5)O4)OC
Peso molecular (g/mol) 441.43
Formula Weight (peso de la fórmula) 441.43
Porcentaje de pureza 98.29%
Grado Research
Forma física Solid