Learn More
Bandelin Electronic™ Baño ultrasónico Soronex Super RK 52H
Especificaciones
Especificaciones
| Amperaje | 0,9 A |
| Material | Acero inoxidable |
| Capacidad (métrico) | 175 L |
| Fondo interior (métrico) | 100 mm |
| Fondo del depósito (métrico) | 225 mm |
| Dimensiones (Pr x An x Al) | 175 x 165 x 225 mm (LxWxD) |
| Dimensiones interiores (F x An x Al) | 140 x 150 x 100 mm |
| Dimensiones (L x An) | 175 x 165 mm |
| Requisitos eléctricos | 60 W, 0,9 A, 230 V |
| Modelo | RK 52H |
| Mostrar más |