Learn More
Thermo Scientific™ Agar MacConkey con sorbitol y cefixima-telurito
Código de producto. 11914162
Cambiar vista
Click to view available options
Descripción:
Agar MacConkey con sorbitol y cefixima-telurito
Cantidad:
10/paq.
Tamaño de la unidad:
10 PCS
Código de producto. Descripción Cantidad unitSize
11914162 Agar MacConkey con sorbitol y cefixima-telurito 10/paq. 10 PCS
1 options
Código de producto. 11914162 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor PO0702A
Aísle de manera eficaz la Escherichia coli O157:H7 en muestras fecales clínicas con este medio diferencial selectivo.
Aísle eficazmente el patógeno Escherichia coli O157:H7 de muestras clínicas con el agar MacConkey con sorbitol con cefixima-telurito Thermo Scientific™. Escherichia coli O157:H7 es una de las causas de la colitis hemorrágica, una enfermedad caracterizada por diarrea con sangre y dolor abdominal intenso, y síndrome urémico hemolítico y, como tal, es un importante patógeno humano.
La formulación del agar MacConkey con sorbitol con cefixima-telurito es idéntica a la del agar MacConkey n.º 3, excepto en que la lactosa se ha sustituido por sorbitol. E. coli O157:H7 no fermenta el sorbitol y, por tanto, produce colonias incoloras. En cambio, la mayoría de cepas de E. coli fermentan el sorbitol y forman colonias de color rosado. La adición de cefixima y telurito reduce significativamente el número de sustancias no fermentadoras de sorbitol que se detectan durante el intento de aislamiento de E. coli O157:H7.
La eficacia del agar MacConkey con sorbitol ha sido confirmada por March y Ratnam1. Estos profesionales indicaron que tenía una sensibilidad del 100 % y una especificidad del 85 % y recomendaron el medio como una forma sencilla, económica, rápida y fiable de detectar E. coli O157.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos de prueba manuales, semiautomáticos y completamente automatizados y una amplia línea de productos de diagnóstico y medios para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 10 °C
Descripción Agar MacConkey con sorbitol y cefixima-telurito
Formato Monoplaca de 90 mm
Tipo de producto Agar
Volumen de llenado 19 mL
Peso de llenado 19g
Cantidad 10/paq.