Learn More
Sorbitol, LoGiCal
Código de producto. 30459272
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30459272 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30459272 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1492.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
LoGiCal ofrece materiales de referencia certificados en los que puede confiar, como soluciones nativas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación precisa y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
Sorbitol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Sorbitol
CAS 50-70-4
Nombres de analitos o componentes D-Sorbitol
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C6 H14 O6
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo D-Glucitol, Sorbitol, (-)-Sorbitol, 7B5697N, C*Sorbidex, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W
Fórmula InChI InChI=1 S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12 H,1-2H2/t3-,4+,5-,6-/m1/s1
SMILES OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)CO
Nombre IUPAC (2 R,3 R,4 R,5 S)-hexano-1,2,3,4,5,6-hexol
Industry Type Forensics
Peso molecular (g/mol) 182.17
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.079 g/mol