Learn More
Trioleato de sorbitán, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sorbitane Trioleate |
| CAS | 26266-58-0 |
| Fórmula molecular | C60H108O8 |
| Cantidad | 500 mL |
| Sinónimo | (Z,Z,Z)-Tri-9-octadecenoate Sorbitan, Alkamuls STO, Arlacel 85, Atlox 4885, Atmer 106, Crill 45, Crill 45R, Crill 5, Dehymuls STO, E 496, EMS 85, Emasol 430, Emasol O 30V, Emsorb 2503, Glycomul TO, Glytanox 4034, Ionet S 85, Kosteran O 3, Kosteran O 3VH, Lonzest STO, Montane 85, Montane VG 85, Newcol 3-80, Newkalgen D 935T, Nikkol SO 30, Nikkol SO 30R, Nikkol SO 30RV, Nissan Nonion OP 85, Nissan Nonion OP 85R, Nonion OP 85R, OP 85, OP 85R, Pionin D 935T, Rheodol SP-O 30, Rheodol SP-O 30V, Rikemal OR 85, SP 40, SP 65, SP 85, SP-O 30V, Sinopol 3-80, Solfa 850, Sorbon S 85, Sorgen 20V, Span 85, T-Sol 85, TE 33, Tego STO-V |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C60H108O8/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-49-56(62)65-53-55(67-57(63)50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2)60-59(54(61)52-66-60)68-58(64)51-48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3/h25-30,54-55,59-61H,4-24,31-53H2,1-3H3/b28-25-,29-26-,30-27-/t54-,55+,59+,60+/m0/s1 |
| SMILES | CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OC[C@@H](OC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)[C@H]1OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC |
| Nombre IUPAC | [(2R)-2-[(2R,3R,4S)-4-hidroxi-3-[(Z)-octadec-9-enoil]oxioxolan-2-il]-2-[(Z)-octadec-9-enoil]oxietilo] (Z)-octadec-9-enoato |
| Peso molecular (g/mol) | 957.49 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 956.8044 |