Learn More
Monoestearato de sorbitano (grado técnico), TRC
Código de producto. 30003880
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
Tamaño de la unidad:
100 g
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30003880 100 g 100 g
30003631 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30003880 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS677005100G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1338-41-6
Fórmula molecular C24H46O6
Peso molecular (g/mol) 430.62
Sinónimo Ahco 909, Almax 3600, Anhydrosorbitol stearate, Arlacel 60, Armotan MS, Atmer 103, Crill 3, Crill K 3, Dehymul SMS, Disponil SMS, Drewsorb 60, Durtan 60, E 491, Emalex SPE 100, Emalex SPE 100S, Emasol 310, Emasol S 10, Emasol S 10V, Emasol S 10VHL, Emasol Super S 10F, Emsorb 2505, Estol 3715, Famodan MS, Grindsted SMS, Hodag SMS, Ionet S 60, Ionet S 60C, Ionet S 60V, Ionet S-60V, Liposorb S, Liposorb S 20, Lonzest SMS, MS 33, MS 33F, Montane 60, Montane 60PHA, Newcol 60, Nikkol SS 10, Nikkol SS 10M, Nikkol SS 10V, Nissan Nonion MP 30R, Nissan Nonion SP 60, Nissan Nonion SP 60R, Nissan Nonion SP 60RP, Nonion MP 30R, Nonion SP 60, Nonion SP 60R, Nonion SP 60RP, Poem 60V, Poem S 250, Poem S 60, Poem S 60V, Polycon 60, Polycon S 60K, Polycon S 80, Rheodol AS 10, Rheodol AS 10V, Rheodol SP-S 10, Rheodol SP-S 10V, Rheodol Super SP-S 10, Rikemal S 250, Rikemal S 300, S 300, S 60, S 7010, S-Maz 60k, SA 6638, SP 60R, SP 60RP, SP-S 10, SP-S 10V, SS 10, SS 10M, SS 10MV, SS 10V, Solman S 300, Solman S 301V, Sorbac 60, Sorbitan C, Sorbitan S, Sorbon S 60, Sorgen 50, Sorgen 50V, Span 55, Span 60, Span S 60, Span TS 1105, Sunsoft 61NN, Sunsoft 61S, Tego SMS, Sorbitan monooctadecanoate, Sorbitan Monostearate, Sorbitan Stearic Acid Monoester;
Nombre IUPAC [(2R)-2-[(2R,3R,4S)-3,4-dihidroxioxolán-2-il]-2-hidroxietil] octadecanoato
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@@H](O)[C@H]1OC[C@H](O)[C@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sorbitan Monostearate (Technical Grade)
Cantidad 100 g
Fórmula InChI InChI=1S/C24H46O6/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-22(27)29-19-21(26)24-23(28)20(25)18-30-24/h20-21,23-26,28H,2-19H2,1H3/t20-,21+,23+,24+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 430.3294