Learn More
Sal de potasio del ácido sórbico,∽ 99%, MP Biomedicals™
Código de producto. 11436161 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11436161 500 g
11426161 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11436161 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219114990
CAS 590-00-1
Fórmula molecular C6H7KO2
Peso molecular (g/mol) 150.22
Número MDL MFCD00016546
Clave InChI CHHHXKFHOYLYRE-STWYSWDKSA-M
Sinónimo potassium sorbate, sorbistat-k, potassium 2,4-hexadienoate, sorbistat potassium, potassium e,e-sorbate, sorbic acid potassium salt, potassium 2e,4e-hexa-2,4-dienoate, bb powder, sorbistat-potassium, caswell no. 701c
PubChem CID 23676745
ChEBI CHEBI:77868
Nombre IUPAC (2E,4E)-hexa-2,4-dienoato de potasio
SMILES [K+].C\C=C\C=C\C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sorbic acid potassium salt
Color Blanco
Densidad 1.36g/mL
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Cantidad 500 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.2
Forma física Crystalline Powder