Learn More
Ácido sórbico, LoGiCal
Código de producto. 30459292
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30459292 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30459292 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0954.00
 Artículo restringido
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sorbic Acid
CAS 110-44-1
Nombres de analitos o componentes Sorbic Acid
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C6 H8 O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Sorbic Acid, (2E,4E)-2,4-Hexadienoic acid, (E,E)-1,3-Pentadiene-1-carboxylic acid, (E,E)-2,4-Hexadienoic acid, 2E,4E-Hexadienoic acid, E 200, NSC 35405, NSC 49103, NSC 50268, Panosorb, SO 215, Sorbistat, trans,trans-2,4-Hexadienoic acid, trans,trans-Sorbic acid, alpha-trans-gamma-trans-Sorbic acid
Fórmula InChI InChI=1S/C6H8O2/c1-2-3-4-5-6(7)8/h2-5H,1H3,(H,7,8)/b3-2+,5-4+
Tipo de solución Sin diluir
SMILES C\C=C\C=C\C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido (2E,4E)-hexa-2,4-dienoico
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 112.13
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 112,0524 g/mol