Learn More
Ácido sórbico, ácido libre, ≥ 99 %, MP Biomedicals™
Código de producto. 11476342 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11476342 100 g -
11486342 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11476342 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210293780
CAS 110-44-1
Fórmula molecular C6H8O2
Peso molecular (g/mol) 112.13
Número MDL MFCD00002703
Clave InChI WSWCOQWTEOXDQX-MQQKCMAXSA-N
Sinónimo sorbic acid, 2,4-hexadienoic acid, 2e,4e-hexa-2,4-dienoic acid, 2e,4e-hexadienoic acid, panosorb, 2-propenylacrylic acid, trans,trans-sorbic acid, sorbistat, hexadienoic acid, e,e-2,4-hexadienoic acid
PubChem CID 643460
ChEBI CHEBI:38358
Nombre IUPAC Ácido (2E,4E)-hexa-2,4-dienoico
SMILES C\C=C\C=C\C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sorbic acid, free acid
Color Amarillo
Densidad 1.2g/cm3 at 20°C
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 112.13
Porcentaje de pureza ≥99%
Forma física Crystalline Powder