Learn More
Acido sórbico, extrapuro, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. 10102260 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 GR
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10102260 100 g 100 GR
1 options
Código de producto. 10102260 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor S/7390/48
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
CAS 110-44-1
Punto de fusión 132°C
Color Blanco
pH 3.3
Envase Jarra de plástico para polvo
Fórmula molecular C6H8O2
Número MDL MFCD00002703
Cantidad 100 g
Sinónimo sorbic acid, 2,4-hexadienoic acid, 2e,4e-hexa-2,4-dienoic acid, 2e,4e-hexadienoic acid, panosorb, 2-propenylacrylic acid, trans,trans-sorbic acid, sorbistat, hexadienoic acid, e,e-2,4-hexadienoic acid
Clave InChI WSWCOQWTEOXDQX-MQQKCMAXSA-N
SMILES C\C=C\C=C\C(O)=O
Nombre IUPAC Ácido (2E,4E)-hexa-2,4-dienoico
Peso molecular (g/mol) 112.13
PubChem CID 643460
ChEBI CHEBI:38358
Formula Weight (peso de la fórmula) 112.13g/mol
Forma física Sólido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,4-Hexadienoic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.