Learn More
Tocris Bioscience™ Sorbic acid
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18798496
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
18798496 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 18798496 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 7119/100
Activator of hFFA2-DREADDs
Sorbic acid is an activator of hFFA2-DREADDs. Inhibits forskolin-induced cAMP production (IC50 ∼ 1 μM) and promotes accumulation of inositol monophosphates (IC50 >1 μM) in cells expressing hFFA2-DREADD. Promotes the release of GLP-1 from colonic crypts derived from hFFA2-DREADD-expressing mice.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2 E,4 E)-2,4-Hexenoic acid
CAS 110-44-1
Cantidad 100 mg
Objetivo DREADD Activators
Fórmula molecular C6H8O2
Pureza 98%