Learn More
Ácido sórbico 1000 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30328569
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30328569 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30328569 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA16971500AL1000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sorbic Acid
CAS 110-44-1
Nombres de analitos o componentes Sorbic Acid
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C6 H8 O2
Concentración 1000 μg/ml
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Sorbic Acid, (2E,4E)-2,4-Hexadienoic acid, (E,E)-1,3-Pentadiene-1-carboxylic acid, (E,E)-2,4-Hexadienoic acid, 2E,4E-Hexadienoic acid, E 200, NSC 35405, NSC 49103, NSC 50268, Panosorb, SO 215, Sorbistat, trans,trans-2,4-Hexadienoic acid, trans,trans-Sorbic acid, alpha-trans-gamma-trans-Sorbic acid
Fórmula InChI InChI=1S/C6H8O2/c1-2-3-4-5-6(7)8/h2-5H,1H3,(H,7,8)/b3-2+,5-4+
SMILES C\C=C\C=C\C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido (2E,4E)-hexa-2,4-dienoico
Solvent or Matrix Acetonitrilo
Peso molecular (g/mol) 112.13
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 112,0524 g/mol