Learn More
Notrax Alfombrilla antifatiga resistente con absorbente Sorb Stance™
Código de producto. 17702238
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
163 cm
316 cm
468 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
17702238 163 cm cada uno
17712238 316 cm cada uno
17722238 468 cm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17702238 Proveedor Notrax N.º de proveedor 580S0035OB
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    391.65€
    338.80€ / paquete de 1
    Ahorro 52.85€
    13% Descuento
Fecha estimada de envoi: 13-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Alfombrillas antifatiga diseñadas para su uso combinado con un absorbente. Fabricada con un compuesto de caucho de nitrilo de alta calidad resistente a la mayoría de los aceites industriales y diseñado para ofrecer una larga vida útil.
  • Alfombrillas antifatiga diseñadas para su uso combinado con un absorbente
  • Las rampas de los cuatro lados se levantan para formar una bandeja de soporte alrededor de la alfombrilla
  • La superficie rugosa de las «pinzas» evita que el absorbente cambie
  • Fabricada con un compuesto de caucho de nitrilo de alta calidad resistente a la mayoría de los aceites industriales y diseñado para ofrecer una larga vida útil
  • Sin cambios
  • Sin silicona, por lo que es segura para las instalaciones de pintado de vehículos
  • Para usuarios industriales que insisten en la comodidad y la fuerza
  • Gran ergonomía derivada de una plataforma de trabajo de 16 mm de grosor con cierres elevados en la parte posterior para proporcionar aireación y una excelente comodidad de almohadillado
  • Bordes de color naranja de caucho de nitrilo muy visibles para mayor seguridad
  • Las longitudes son incrementales en 30 cm
  • Compuesto de caucho de nitrilo, resistente a la mayoría de aceites industriales
  • Los bordes de color naranja incluidos cumplen con el código OSHA 1910-144
Especificaciones
Color Negro/naranja
Longitud (imperial) 5,3 ft
Longitud (métrico) 163 cm
Material Caucho de nitrilo
Tipo Alfombrillas industriales y comerciales
Anchura (métrico) 91 cm