Learn More
Soraprazan, MedChemExpress
Descripción
Soraprazan (BYK61359) is a selective, reversible K-competitive inhibitor of the H,K-ATPase (Ki=6.4 nM), with an IC50 of 0.19 μM in gastric glands. Soraprazan binds to the H,K-ATPase with a Kd of 28.27 nM. Soraprazan shows immediate inhibition of acid secretion and is more than 2000-fold selective for H,K-ATPase over Na,K- and Ca-ATPases.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Soraprazan |
| CAS | 261944-46-1 |
| Color | Light Yellow |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C21H25N3O3 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | BYK61359 |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 150 mg/mL (408.23 mM) |
| SMILES | O[C@@H]1[C@@H](C2=CC=CC=C2)NC3=C(C=CN4C3=NC(C)=C4C)[C@H]1OCCOC |
| Peso molecular (g/mol) | 367.44 |
| Mostrar más |