Learn More
Tosilato de Sorafenib, TRC
Código de producto. 30136661
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136661 10 g 10 g
30003256 1 g 1 g
30008452 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136661 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS67684510G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 475207-59-1
Fórmula molecular C21 H16 Cl F3 N4 O3 . C7 H8 O3 S
Peso molecular (g/mol) 637.03
Sinónimo 4-[4-[[[[4-chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]amino]carbonyl]amino]phenoxy]-N-methyl-2-pyridinecarboxamide 4-methylbenzenesulfonate (1:1), 2-Pyridinecarboxamide, 4-[4-[[[[4-chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]amino]carbonyl]amino]phenoxy]-N-methyl-, mono(4-methylbenzenesulfonate) (9CI), BAY 43-9006 mono-p-tosylate, BAY 54-9085, Nexavar, Sorafenib p-toluenesulfonate, Sorafenib tosylate
Nombre IUPAC 4-[4-[[4-cloro-3-(trifluorometil)fenil]carbamoilamino]fenoxi]-N-metilpiridina-2-carboxamida; Ácido 4-metilbenzenosulfónico
SMILES CNC(=O)c1cc(Oc2ccc(NC(=O)Nc3ccc(Cl)c(c3)C(F)(F)F)cc2)ccn1.Cc4ccc(cc4)S(=O)(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sorafenib Tosylate
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C21H16ClF3N4O3.C7H8O3S/c1-26-19(30)18-11-15(8-9-27-18)32-14-5-2-12(3-6-14)28-20(31)29-13-4-7-17(22)16(10-13)21(23,24)25;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h2-11H,1H3,(H,26,30)(H2,28,29,31);2-5H,1H3,(H,8,9,10)
Formula Weight (peso de la fórmula) 636.1057