Learn More
Tosilato de sorafenib, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 16554504 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16554504 250 mg 250 miligramos
16544504 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16554504 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 465712500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 475207-59-1 | C28H24ClF3N4O6S | 637.03 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 475207-59-1
Fórmula molecular C28H24ClF3N4O6S
Peso molecular (g/mol) 637.03
Clave InChI IVDHYUQIDRJSTI-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC 4-[4-({[4-cloro-3-(trifluorometil)fenil]carbamoil}amino)fenoxi]-N-metilpiridina-2-carboxamida; ácido 4-metilbenceno-1-sulfónico
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(O)(=O)=O.CNC(=O)C1=CC(OC2=CC=C(NC(=O)NC3=CC=C(Cl)C(=C3)C(F)(F)F)C=C2)=CC=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sorafenib tosylate
Cantidad 250 mg
Información de solubilidad Solubility aq. soln.: < 1 g/L (25°C). Other solubilities: < 1 g/L ethanol (25°C), 127 g/L dmso
Formula Weight (peso de la fórmula) 637.03