Learn More
Sorafenib Tosylate, MedChemExpress
Código de producto. 16434766
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16434766 100 mg 100 miligramos
16401546 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16434766 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10201A
MedChemExpress Sorafenib Tosylate (Bay 43-9006 Tosylate) is a potent and orally active Raf inhibitor with IC50s of 6 nM and 20 nM for Raf-1 and B-Raf, respectively.
SorafenibTosylate is a multikinase inhibitor with IC50s of 90 nM, 15 nM, 20 nM, 57 nM and 58 nM for VEGFR2, VEGFR3, PDGFRβ, FLT3 and c-Kit, respectively. Sorafenib Tosylate induces autophagy and apoptosis. Sorafenib Tosylate has anti-tumor activity. Sorafenib Tosylate is a ferroptosis activator.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sorafenib Tosylate
CAS 475207-59-1
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C28H24ClF3N4O6S
Cantidad 100 mg
Sinónimo Bay 43-9006 Tosylate
Información de solubilidad DMSO : ≥ 31 mg/mL (48.66 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=S(C1=CC=C(C=C1)C)(O)=O.O=C(NC2=CC=C(C(C(F)(F)F)=C2)Cl)NC3=CC=C(OC4=CC(C(NC)=O)=NC=C4)C=C3
Peso molecular (g/mol) 637.03
Formula Weight (peso de la fórmula) 637.03
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease