Learn More
Sorafenib N-óxido, TRC
Código de producto. 30133777
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133777 1 mg 1 miligramo
17972655 25 mg 25 miligramos
17952195 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133777 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS6768701MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 583840-03-3
Fórmula molecular C21 H16 Cl F3 N4 O4
Peso molecular (g/mol) 480.82
Sinónimo 2-Pyridinecarboxamide, 4-[4-[[[[4-chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]amino]carbonyl]amino]phenoxy]-N-methyl-, 1-oxide, 4-[4-[[4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]carbamoylamino]phenoxy]-N-methyl-1-oxido-pyridin-1-ium-2-carboxamide, Sorafenib N-Oxide
Nombre IUPAC 4-[4-[[4-cloro-3-(trifluorometil)fenil]carbamoilamino]fenoxi]-N-metil-1-oxidopiridina-1-ium-2-carboxamida
SMILES CNC(=O)c1cc(Oc2ccc(NC(=O)Nc3ccc(Cl)c(c3)C(F)(F)F)cc2)cc[n+]1[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sorafenib N-Oxide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H16ClF3N4O4/c1-26-19(30)18-11-15(8-9-29(18)32)33-14-5-2-12(3-6-14)27-20(31)28-13-4-7-17(22)16(10-13)21(23,24)25/h2-11H,1H3,(H,26,30)(H2,27,28,31)
Formula Weight (peso de la fórmula) 480.0812
Porcentaje de pureza >95%