missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sorafenib, MedChemExpress

Código de producto. 16491536
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16491536 500 mg 500 miligramos
16474756 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16491536 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10201

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.

Solicite el precio de este artículo aquí.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Sorafenib (Bay 43-9006) is a potent and orally active Raf inhibitor with IC50s of 6 nM and 20 nM for Raf-1 and B-Raf, respectively. Sorafenib is a multikinase inhibitor with IC50s of 90 nM, 15 nM, 20 nM, 57 nM and 58 nM for VEGFR2, VEGFR3, PDGFRβ, FLT3 and c-Kit, respectively. Sorafenib induces autophagy and apoptosis. Sorafenib has anti-tumor activity. Sorafenib is a ferroptosis activator.

Sorafenib (Bay 43-9006) is a potent and orally active Raf inhibitor with IC50s of 6 nM and 20 nM for Raf-1 and B-Raf, respectively. Sorafenib is a multikinase inhibitor with IC50s of 90 nM, 15 nM, 20 nM, 57 nM and 58 nM for VEGFR2, VEGFR3, PDGFRβ, FLT3 and c-Kit, respectively. Sorafenib induces autophagy and apoptosis. Sorafenib has anti-tumor activity. Sorafenib is a ferroptosis activator.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Sorafenib
CAS 284461-73-0
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H16ClF3N4O3
Cantidad 500 mg
Sinónimo Bay 43-9006
Información de solubilidad DMSO : ≥ 45 mg/mL (96.81 mM)
SMILES O=C(NC(C=C1)=CC=C1OC2=CC(C(NC)=O)=NC=C2)NC3=CC=C(Cl)C(C(F)(F)F)=C3
Peso molecular (g/mol) 464.83
Formula Weight (peso de la fórmula) 464.83
Porcentaje de pureza 99.25%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.