Learn More
Sorafenib, MedChemExpress
Descripción
Sorafenib (Bay 43-9006) is a potent and orally active Raf inhibitor with IC50s of 6 nM and 20 nM for Raf-1 and B-Raf, respectively. Sorafenib is a multikinase inhibitor with IC50s of 90 nM, 15 nM, 20 nM, 57 nM and 58 nM for VEGFR2, VEGFR3, PDGFRβ, FLT3 and c-Kit, respectively. Sorafenib induces autophagy and apoptosis. Sorafenib has anti-tumor activity. Sorafenib is a ferroptosis activator.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sorafenib |
| CAS | 284461-73-0 |
| Color | Off-White |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C21H16ClF3N4O3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Bay 43-9006 |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 45 mg/mL (96.81 mM) |
| SMILES | O=C(NC(C=C1)=CC=C1OC2=CC(C(NC)=O)=NC=C2)NC3=CC=C(Cl)C(C(F)(F)F)=C3 |
| Peso molecular (g/mol) | 464.83 |
| Mostrar más |