Learn More
Sorafenib-d3, TRC
Código de producto. 30412365
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
30412365 1 mg 1 miligramo
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30412365 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS6768521MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sorafenib-methyl-d3
CAS 1130115-44-4
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C21 2H3 H13 Cl F3 N4 O3
Cantidad 1 mg
Sinónimo Sorafenib D3
Fórmula InChI InChI=1S/C21H16ClF3N4O3/c1-26-19(30)18-11-15(8-9-27-18)32-14-5-2-12(3-6-14)28-20(31)29-13-4-7-17(22)16(10-13)21(23,24)25/h2-11H,1H3,(H,26,30)(H2,28,29,31)/i1D3
SMILES [2H]C([2H])([2H])NC(=O)c1cc(Oc2ccc(NC(=O)Nc3ccc(Cl)c(c3)C(F)(F)F)cc2)ccn1
Nombre IUPAC 4-[4-[[4-cloro-3-(trifluorometil)fenil]carbamoilamino]fenoxi]-N-(trideuteriometil)piridina-2-carboxamida
Peso molecular (g/mol) 467.84
Formula Weight (peso de la fórmula) 467.1051
Porcentaje de pureza >95