Learn More
(-)Soforidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sophoridine |
| CAS | 6882-68-4 |
| Fórmula molecular | C15 H24 N2 O |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | (5-β)-Matridin-15-one, 5-Epihydrosophocarpine, Dihydro-5-episophocarpine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H24N2O/c18-14-7-1-6-13-12-5-3-9-16-8-2-4-11(15(12)16)10-17(13)14/h11-13,15H,1-10H2/t11-,12-,13-,15+/m1/s1 |
| SMILES | O=C1CCC[C@@H]2[C@H]3CCCN4CCC[C@H](CN12)[C@@H]34 |
| Peso molecular (g/mol) | 248.36 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 248.1889 |