Learn More
Sophoricoside, MedChemExpress
Código de producto. 16469076
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16469076 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16469076 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0423
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
MedChemExpress Sophoricoside is an isoflavone glycoside isolated from Sophora japonica and has anti-inflammatory, anti-cancer and immunosuppressive effects.
Sophoricoside is an isoflavone glycoside isolated from Sophora japonica and has anti-inflammatory, anti-cancer and immunosuppressive effects.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sophoricoside
CAS 152-95-4
Color Light Brown
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H20O10
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 41.67 mg/mL (96.37 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC1=CC(O)=C(C(C(C2=CC=C(O[C@H]3[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O3)C=C2)=CO4)=O)C4=C1
Peso molecular (g/mol) 432.38
Formula Weight (peso de la fórmula) 432.38
Porcentaje de pureza 99.68%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death