Learn More
Sonoco™ Paquete refrigerante para envío por correo Utek™
Descripción
- Los paquetes de gel tienen una película exterior metalizada y laminada que proporciona una barrera de calor radiante que resiste perforaciones
- Los paquetes individuales son ideales para su uso como sustituto de cubitos de hielo
- La alfombrilla es muy adecuada para aplicaciones envolventes
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 36/caja |
| Tipo de producto | Paquete refrigerante U-tek™ |
| Altura (imperial) | 0.75 in. |
| Para utilizar con (aplicación) | Ideal para productos que requieren temperaturas de congelación o frío extremo que no pueden tolerar el hielo seco o el dióxido de carbono |
| Punto de congelación | - 23 °C |
| Altura (métrico) | 1.9 cm |
| Longitud (imperial) | 6 in. |
| Longitud (métrico) | 15.2 cm |
| Material | Película laminada y metalizada |
| Peso (imperial) | 0,71 l (8 oz) |
| Mostrar más |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?